安全性情報
C1801
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗サイトケラチン, パン マウス宿主抗体
clone PCK-26, ascites fluid
別名:
モノクロナール抗パン-サイトケラチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
PCK-26, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
human, chicken, snake, hamster, pig, goat, feline, bovine, carp, rat, rabbit, canine, lizard, sheep, mouse, guinea pig
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:300
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:300 using protease-idgested, formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human or animal tissues
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
29以上の異なるタンパク質で構成されるグループであるサイトケラチンは、上皮細胞および毛細胞の特徴です。 サイトケラチン1、5、6、および8は、タイプII中性から塩基性のサブファミリーのメンバーです。サイトケラチンペプチド1(68 kDa)は、基底上の細胞層または表皮の分化区画において、サイトケラチン10とともに発現します。その発現は表皮の成熟に伴って増加し、角質層の末期に分化したケラチノサイトでは翻訳後に修飾されます。 サイトケラチンペプチド5(58 kDa)は、層状上皮における主要なII型ケラチンである一方、サイトケラチン8型(52 kDa)は、単純上皮における主要なII型ケラチンです。 サイトケラチン6(56 kDa)は、自然な代謝回転または病理学的に高い代謝回転を示す組織に発現する「過剰増殖」サイトケラチンです。
サイトケラチンは、中間径フィラメント(IF)タンパク質ファミリーのメンバーに属しています。
特異性
本抗体は、II型サイトケラチン1, 5, 6, 8上のエピト-プを認識します。PCK-26は、広範囲に使用できる抗体で、様々な正常、反応性、また腫瘍性上皮組織と特異的に反応します。本抗体は、単層、角質化あるいは非角質化扁平上皮、多列上皮と反応します。
免疫原
ヒト表皮由来のサイトケラチン。
アプリケーション
サイトケラチンに対するモノクローナル抗体は、上皮細胞分化の特異的マーカーであり、腫瘍の同定および分類のツールとして広く使用されています。 モノクローナル抗サイトケラチンであるパンは、ほとんどの人間の上皮組織に存在するエピトープを認識する、広く反応するグループ型の抗体です。 パンを使用することにより、正常細胞、化生細胞、腫瘍細胞の分類が容易になり、癌腫と、肉腫、リンパ腫、神経腫瘍などの非上皮性腫瘍との識別に役立つ場合があります。 また、リンパ節や他の組織の微小転移を検出したり、低分化腫瘍の起源を明らかにするのにも役立ちます。
モノクローナル抗サイトケラチンであるパンは、免疫ブロット法、ドットブロット法、および免疫組織化学(免疫蛍光法および免疫酵素染色)などさまざまな免疫化学的定量法を使用したサイトケラチンの位置確認に使用される場合があります。
ヒトまたは動物組織のプロテアーゼ消化、ホルマリン固定パラフィン包埋切片の間接免疫蛍光染色により、最小抗体価1:300が明らかにされました。
生物化学的/生理学的作用
CXCR4の発現とともにパンサイトケラチンは、非小細胞肺癌(NSCLC)の予後バイオマーカーになる可能性があります。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3
Jan Code
C1801-100UL:
C1801-VAR:
C1801-.2ML:
C1801-.5ML:
C1801-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marcus Ruscetti et al.
Cancer research, 75(13), 2749-2759 (2015-05-08)
The epithelial-mesenchymal transition (EMT) has been postulated as a mechanism by which cancer cells acquire the invasive and stem-like traits necessary for distant metastasis. However, direct in vivo evidence for the role of EMT in the formation of cancer stem-like
Clinical utility of cytokeratins as tumor markers
Barak V, et al.
Clinical Biochemistry, 37(7), 529-540 (2004)
Charles A Herring et al.
Cell systems, 6(1), 37-51 (2017-11-21)
Modern single-cell technologies allow multiplexed sampling of cellular states within a tissue. However, computational tools that can infer developmental cell-state transitions reproducibly from such single-cell data are lacking. Here, we introduce p-Creode, an unsupervised algorithm that produces multi-branching graphs from
Christopher W Helsen et al.
Nature communications, 9(1), 3049-3049 (2018-08-05)
Engineering T cells with chimeric antigen receptors (CARs) is an effective method for directing T cells to attack tumors, but may cause adverse side effects such as the potentially lethal cytokine release syndrome. Here the authors show that the T
CXCR4 expression on circulating pan-cytokeratin positive cells is associated with survival in patients with advanced non-small cell lung cancer
Reckamp KL, et al.
BMC Cancer, 9(1), 213-213 (2009)