Merck
1.07865
Supelco
Strontium chloride hexahydrate
for analysis EMSURE® ACS
別名:
Strontium chloride hexahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl2Sr · 6H2O
CAS番号:
分子量:
266.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
233-971-6
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
98.0-103.0% (complexometric)
フォーム
solid
有効性
1796 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.005% Insoluble matter
pH
5-7 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
61 °C
溶解性
2058 g/L
密度
1.95 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1050 kg/m3
微量陰イオン
nitrate (NO3-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
微量陽イオン
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.05%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0002%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.0002%
heavy metals: ≤0.0005%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Sr](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChI Key
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
アナリシスノート
Assay (complexometric): 99.0 - 103.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water; 25 °C): 5.0 - 7.0
Nitrate (NO₃): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.0005 %
Ba (Barium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.05 %
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0002 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.0002 %
Corresponds to ACS
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1