グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
99.995% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
不純物
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
115 °C (lit.)
溶解性
ethanol: slightly soluble(lit.)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Sr]Cl
InChI
1S/2ClH.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChI Key
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Development of novel composite PCM for thermal energy storage using CaCl2· 6H2O with graphene oxide and SrCl2· 6H2O:この研究では、エネルギー貯蔵ソリューションに重点を置いた材料科学に関連して、塩化ストロンチウム六水和物を組み込んだ新しい複合相変化材料の開発について詳述しています(Xu et al., 2017)。
- Toxicity assessment of artificially added zinc, selenium, and strontium in water:この研究では、水生生物に対する化学薬品の影響を研究する環境化学者および毒性学者にとって重要な、水性環境における塩化ストロンチウム六水和物の毒性を評価しています(Liu et al., 2019)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
204463-10G:
204463-BULK:
204463-1G:
204463-VAR:
204463-50G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.