Merck
439665
Sigma-Aldrich
塩化ストロンチウム
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
別名:
ストロンチウムジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SrCl2
CAS番号:
分子量:
158.53
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
anhydrous
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
形状
powder
不純物
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
874 °C (lit.)
密度
3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Sr]Cl
InChI
1S/2ClH.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
AHBGXTDRMVNFER-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化ストロンチウム六水和物(SrCl2・6H2O)は、水和アルカリ土類金属塩化物です。77°Kでのγ-照射では、HO2に似たe.s.r.パラメータを有するラジカルが得られます。その塩素電場勾配(EFG)および化学シフト(CS)テンソルは、固体35/37Cl NMR分光法を用いて評価されています。
アプリケーション
本製品は、高速イオン移動(FECRIT)電気化学溶媒抽出法で使用されるフロー電解セルの動作を評価するために、Sr2+イオンの供与源として使用されました。SrCl2の上清溶液は、バイオコンポジット用の潜在的な補強材である繊維状ストロンチウム置換ヒドロキシアパタイトを調製するためのSrの供与源として使用される場合もあります。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
439665-BULK:
439665-6X25G:
439665-25G-PW:
439665-30G:
439665-25G:
439665-5G-PW:
439665-5G:
439665-VAR:
試験成績書(COA)