Merck
S4392
Sigma-Aldrich
メタケイ酸ナトリウム 九水和物
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Na2O3Si · 9H2O
CAS番号:
分子量:
284.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥98%
フォーム:
powder
溶解性:
H2O: soluble(lit.)
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
溶解性
H2O: soluble(lit.)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/2Na.O3Si.9H2O/c;;1-4(2)3;;;;;;;;;/h;;;9*1H2/q2*+1;-2;;;;;;;;;
InChI Key
PHIQPXBZDGYJOG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Na2SiO3.9H2Oは、ハニカム多孔質シリコン(hp-Si)の調製に使用できます、塩化コバルト(CoCl2. 6H2O)と組み合わせたメタケイ酸ナトリウム九水和物は、Co3O4ナノ粒子の調製に使用できます。本製品は、ジュート織物の難燃性や抗菌活性の付与に使用できます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S4392-BULK:
S4392-1KG:
S4392-250G:
S4392-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
The size-dependent magnetic properties of Co3O4 nanoparticles
Ichiyanagi Y and Yamada S
Polyhedron, 24(16-17), 2813-2816 (2005)
Flame retardant and antimicrobial jute textile using sodium metasilicate nonahydrate.
Basak S, et al.
Polish Journal of Chemical Technology, 16(2), 106-113 (2014)
Low temperature chemical reduction of fusional sodium metasilicate nonahydrate into a honeycomb porous silicon nanostructure.
Jianwen L, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 50(52), 6856-6859 (2014)