Merck
255521
Sigma-Aldrich
塩化ストロンチウム 六水和物
ACS reagent, 99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SrCl2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
266.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
アッセイ:
99%
99.0-103.0% (ACS specification)
グレード:
ACS reagent
フォーム:
chunks
crystalline powder
powder, crystals or granules
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
99%
99.0-103.0% (ACS specification)
フォーム
chunks
crystalline powder
powder, crystals or granules
不純物
≤0.005% insolubles
pH
5.0-7.0 (25 °C, 5%)
mp
115 °C (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.001%
微量陽イオン
Ba: ≤0.05%
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤2 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Sr]Cl
InChI
1S/2ClH.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChI Key
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
硫化カドミウムコア光触媒ナノ粒子の合成に使用されます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
255521-VAR-D:
255521-VAR:
255521-500G:
255521-5G:
255521-BULK:
255521-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ahang, H., et al.
Mat. Res. Bul., 38, 1033-1033 (2003)
Davood Azarifar et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 15(3), 1433-1441 (2010-03-26)
SrCl2 x 6 H2O has been shown to act as an efficient catalyst for the conversion of aldehydes or ketones into the corresponding gem-dihydroperoxides (DHPs) by treatment with aqueous H2O2 (30%) in acetonitrile. The reactions proceed under mild and neutral
David L Bryce et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 13(17), 4786-4796 (2007-03-27)
A series of alkaline earth chloride hydrates has been studied by solid-state (35/37)Cl NMR spectroscopy in order to characterize the chlorine electric field gradient (EFG) and chemical shift (CS) tensors and to relate these observables to the structure around the
Unstable intermediates. Part LX. HO2 radical in γ-irradiated strontium chloride hexahydrate.
Catton RC and Symons MCR.
J. Chem. Soc. Sect. A, 1393-1395 (1969)
Tongtong Cui et al.
Cell reports, 26(2), 407-414 (2019-01-10)
Trophoblast stem (TS) cells are increasingly used as a model system for studying placentation and placental disorders. However, practical limitations of genetic manipulation have posed challenges for genetic analysis using TS cells. Here, we report the generation of mouse parthenogenetic haploid