グレード
reagent grade
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
フォーム
solid
不純物
Insoluble matter, passes filter test
pH
5.0-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
30 °C
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
密度
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.018
λ: 280 nm Amax: 0.015
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.6H2O/h;2*1H;6*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI Key
QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Hybrid Polymer Salogels for Reversible Entrapment of Salt-Hydrate-Based Thermal Energy Storage Materials.: This research explores the use of hybrid polymer salogels to encapsulate salt hydrates like calcium chloride hexahydrate for thermal energy storage applications. The study highlights the potential of these materials for reversible energy storage, enhancing their efficiency and sustainability (Rajagopalan et al., 2024).
注意
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
21108-VAR:
21108-1KG:
21108-500G:
21108-BULK:
21108-5KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック