Merck
499609
Sigma-Aldrich
塩化カルシウム
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
別名:
塩化カルシウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CaCl2
CAS番号:
分子量:
110.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
anhydrous
蒸気圧
0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
1935 °C/1 atm (lit.)
mp
772 °C (lit.)
溶解性
ethanol: very soluble(lit.)
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化カルシウムは、デシケーター、触媒、蓄熱用途に広く使用されている無機化合物です。以下の特性があります。
  • より高い熱伝導率
  • 化学的および熱的安定性
  • 無毒で低い腐食性
アプリケーション
塩化カルシウムは、以下に使用できます。
  • 電気脱酸素による固体二酸化ジルコニウム還元の電解質として。
  • 冷却除湿システム用の複合吸着剤(活性炭/シリカゲル/CaCl2)製造の原料として。
  • アルコールとフェノールのテトラヒドロピラニル化によるテトラヒドロピラニルエーテル合成の触媒として。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
499609-10G-PW:
499609-1G:
499609-1G-PW:
499609-VAR:
499609-10G:
499609-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J Philippe et al.
International journal of obesity (2005), 39(2), 295-302 (2014-06-04)
A significant proportion of severe familial forms of obesity remain genetically elusive. Taking advantage of our unique cohort of multigenerational obese families, we aimed to assess the contribution of rare mutations in 29 common obesity-associated genes to familial obesity, and
Michael A Goren et al.
Nature communications, 5, 5115-5115 (2014-10-09)
Opsin, the rhodopsin apoprotein, was recently shown to be an ATP-independent flippase (or scramblase) that equilibrates phospholipids across photoreceptor disc membranes in mammalian retina, a process required for disc homoeostasis. Here we show that scrambling is a constitutive activity of
Maheswari Jayakannan et al.
Journal of experimental botany, 66(7), 1865-1875 (2015-01-24)
The role of endogenous salicylic acid (SA) signalling cascades in plant responses to salt and oxidative stresses is unclear. Arabidopsis SA signalling mutants, namely npr1-5 (non-expresser of pathogenesis related gene1), which lacks NPR1-dependent SA signalling, and nudt7 (nudix hydrolase7), which
Mohsen Akbari et al.
Advanced functional materials, 24(26), 4060-4067 (2014-11-21)
The fabrication of cell-laden structures with anisotropic mechanical properties while having a precise control over the distribution of different cell types within the constructs is important for many tissue engineering applications. Automated textile technologies for making fabrics allow simultaneous control
Klaus Heger et al.
PLoS biology, 12(1), e1001762-e1001762 (2014-01-24)
Mast cells are implicated in the pathogenesis of inflammatory and autoimmune diseases. However, this notion based on studies in mast cell-deficient mice is controversial. We therefore established an in vivo model for hyperactive mast cells by specifically ablating the NF-κB
資料
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting