グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気圧
0.01 mmHg ( 20 °C)
製品種目
AnhydroBeads™
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
beads
不純物
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
粒径
−10 mesh
mp
772 °C (lit.)
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
429759-10G:
429759-1G:
429759-VAR:
429759-10G-PW:
429759-BULK:
429759-1G-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
429759-10G | 4061832107714 |
429759-1G |