安全性情報
1.02083
Supelco
Calcium chloride
fused, granular about 0.5-2.0 mm for elementary analysis
別名:
Calcium chloride, Calcium dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CaCl2
CAS番号:
分子量:
110.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
233-140-8
NACRES:
NB.21
フォーム:
solid
溶解性:
740 g/L
品質水準
フォーム
solid
有効性
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
772 °C
溶解性
740 g/L
密度
2.15 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Free alkali (as Ca(OH)₂): ≤ 1.0 %
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1