安全性情報
1.02379
Supelco
Calcium chloride
anhydrous, granular ~ 1-2 mm
別名:
Calcium chloride, Calcium dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CaCl2
CAS番号:
分子量:
110.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
233-140-8
NACRES:
NB.21
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
≥95.0% (complexometric)
フォーム
solid
有効性
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
不純物
≤0.2% Free alkali (as Ca(OH)2)
pH
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
772 °C
溶解性
740 g/L
密度
2.15 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Ca+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥95%
Free alkali (as Ca(OH)₂): ≤ 0.2 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 20 %
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1