Merck
C4901
Sigma-Aldrich
塩化カルシウム
anhydrous, powder, ≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CaCl2
CAS番号:
分子量:
110.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
anhydrous
品質水準
認証
suitable for SM 5210
蒸気圧
0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97%
形状
powder
mp
772 °C (lit.)
微量陽イオン
magnesium and alkali salts (as sulfates): ≤3.0%
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化カルシウム(CaCl2)は、幅広い用途を持った、安価で容易に入手できるカルシウム塩です。 雪や氷を解かすため、除氷剤の重要な成分として使用されます。 CaCl2は、新鮮なカットフルーツや野菜の保管時の形を保存する効果があることが報告されています。
アプリケーション
塩化カルシウムは、トランスグルタミナーゼ(TG)活性の測定に使用されます。 また、アルギン酸カルシウムハイドロゲルの修飾にも使用されます。
以下の処理に使用できます:
  • フッ化物除去能の向上のための天然ゼオライトの修飾。
  • ポリマー補強複合材料の作成において使用される硫酸カルシウムウィスカの合成。
  • 固体収着剤である塩化カルシウム陽極酸化アルミニウム複合材料の合成。
  • 土壌分析プロセスにおける抽出剤。
  • ジメチルシリル(DMS)エノラートとアルデヒドの反応によるアルドールの合成における触媒。
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C4901-1KG:4548173191683
C4901-2.5KG:
C4901-5KG:
C4901-100G:4548173191676
C4901-VAR:
2530142:
C4901-500G:4548173191690
C4901-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
S Kehoe et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 22(4), 945-959 (2011-03-04)
The objective of this work was to examine the main (individual), combined (interaction) and second-order (quadratic) effects of: (i) poly(D,L-lactide-co-glycolide) (PLGA), (ii) F127, and (iii) a zinc-silicate based bioactive glass, on the cytotoxicity and ultimate tensile strength of an experimental
Defluorination of wastewater by calcium chloride modified natural zeolite.
Zhang Z, et al.
Desalination, 276(1), 246-252 (2011)
Preparation of calcium chloride-anodized aluminum composite for water vapor sorption.
Kumita M, et al.
Applied Thermal Engineering, 50(2), 1564-1569 (2013)
Skin and soft tissue necrosis from calcium chloride in a deicer.
Kim MP, et al.
The Journal of Emergency Medicine, 32(1), 41-44 (2007)
Nathan D Jackson et al.
Cell reports, 32(1), 107872-107872 (2020-07-09)
The type 2 cytokine-high asthma endotype (T2H) is characterized by IL-13-driven mucus obstruction of the airways. To further investigate this incompletely understood pathobiology, we characterize IL-13 effects on human airway epithelial cell cultures using single-cell RNA sequencing, finding that IL-13