Merck
1.07375
Supelco
Lead(II) acetate trihydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
別名:
Lead(II) acetate trihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3COO)2Pb · 3 H2O
CAS番号:
分子量:
379.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
206-104-4
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
製品種目
EMSURE®
アッセイ
99.5-102.0% (complexometric)
フォーム
solid
有効性
4665 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.01% Insoluble matter
pH
5.5-6.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
75 °C
溶解性
443 g/L
密度
3.3 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1200 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate and nitrite (as NO3-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Pb](OC(=O)C)OC(=O)C.O.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
InChI Key
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連事項
Replaces: LX0120; LX0120-1; LX0120-11;
アナリシスノート
Assay (complexometric): 99.5 - 102.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Nitrite and Nitrate (as NO₃): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3