Merck
1.07381
Supelco
Lead(II) carbonate
for analysis EMSURE® ACS
別名:
Lead(II) carbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CO3Pb
CAS番号:
分子量:
267.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
209-943-4
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.0% (complexometric)
フォーム
solid
不純物
≤0.02% Substances insoluble in dilute acetic acid
pH
5.8 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp
315 °C (decomposition)
密度
6.6 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1300 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate and nitrite (as NO3-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ca: ≤0.01%
Cd: ≤0.002%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
N: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
Zn: ≤0.003%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Pb+2].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.Pb/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI Key
MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Substances insoluble in dilute acetic acid: ≤ 0.02 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Nitrite and Nitrate (as NO₃): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.02 %
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.02 %
Na (Sodium): ≤ 0.05 %
Zn (Zinc): ≤ 0.003 %
corresponds to ACS
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3