安全性情報
1.06437
Supelco
Sodium cyanide
EMPLURA®
別名:
Sodium cyanide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CNNa
CAS番号:
分子量:
49.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
205-599-4
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥95.0% (silver nitrate titration)
フォーム
solid
有効性
4.7 mg/kg LD50, oral (Rat)
7.7 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
11.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
1496 °C/1013 hPa
mp
563 °C
溶解性
370 g/L
密度
1.6 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
750‑900 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤0.05%
sulfide (S2-): ≤0.02%
微量陽イオン
Pb: ≤0.005%
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Na+].N#[C-]
InChI
1S/CN.Na/c1-2;/q-1;+1
InChI Key
MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Green Synthesis of Sodium Cyanide Using Hydrogen Cyanide Extracted under Vacuum from Cassava (Manihot esculenta Crantz) Leaves.: This study presents an innovative green approach to synthesizing sodium cyanide using hydrogen cyanide extracted from cassava leaves. The process involves maceration and vacuum extraction, producing NaCN with potential applications in environmentally friendly chemical synthesis and analytical methods (Monga et al., 2022).
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 95.0 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Hexacyanoferrate: ≤ 0.05 %
Sulphide (S): ≤ 0.02 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Thyroid
補足的ハザード
保管分類コード
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物