アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
solid
反応適合性
core: lead
reagent type: catalyst
不純物
≤0.01% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
mp
75 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
NO3- and NO2-: ≤0.005%
chloride (Cl-): ≤5 ppm
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
SMILES記法
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
InChI Key
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 誘電体コンデンサー用ジルコン酸スズ酸チタン酸鉛ランタン(PbLa(ZrSnTi)O3)反強誘電性(AFE)セラミックの調製において、
- 硫化鉛(PbS)、セレン化鉛(PbSe)、テルル化鉛(PbTe)ナノ構造などの鉛カルコゲナイドを合成するための前駆体として、
- 太陽電池および発光ダイオード用光電子材料としての有機-無機ハロゲン化物ペロブスカイト(OIHP)の合成に使用されます。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
ターゲットの組織
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
467863-VAR:
467863-250G:4548173155586
467863-50G:4548173155593
467863-BULK:
資料
Since the first report of the low-cost dye-sensitized solar cell (DSSC) in 1991 by Gratzel and his coworker,1 dye-sensitized solar cells (DSSC) has been regarded as one of the most promising photovoltaic technologies because of their transparent and colorful characteristics, as well as low cost.
Since the first report of the low-cost dye-sensitized solar cell (DSSC) in 1991 by Gratzel and his coworker,1 dye-sensitized solar cells (DSSC) has been regarded as one of the most promising photovoltaic technologies because of their transparent and colorful characteristics, as well as low cost.