Merck
P4413
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-テトラキス(2-ピリジルメチル)エチレンジアミン
≥98% (TLC), powder, membrane-permeable zinc chelator
別名:
TPEN
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H28N6
CAS番号:
分子量:
424.54
Beilstein:
4211982
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
N,N,N′,N′-テトラキス(2-ピリジルメチル)エチレンジアミン,
フォーム
powder
SMILES記法
C(CN(Cc1ccccn1)Cc2ccccn2)N(Cc3ccccn3)Cc4ccccn4
InChI
1S/C26H28N6/c1-5-13-27-23(9-1)19-31(20-24-10-2-6-14-28-24)17-18-32(21-25-11-3-7-15-29-25)22-26-12-4-8-16-30-26/h1-16H,17-22H2
InChI Key
CVRXLMUYFMERMJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に、N,N,N',N'-テトラキス(2-ピリジルメチル)エチレンジアミンが使用されています:
  • Jembrana病ウイルス(JDV)ウイルス感染因子(Vif)機能に及ぼす効果を評価するためのヒト胎児腎臓(HEK293T)細胞の処理に
  • アポトーシス時に放出される亜鉛イオンのキレート化のためのP19胚性癌腫細胞に
  • ヒト単球THP-1細胞へのレンチウイルスVpx感染に及ぼすその効果を評価するために
生物化学的/生理学的作用
N,N,N(,N'-テトラキス(2-ピリジルメチル)エチレンジアミン(TPEN)は、一酸化窒素シグナル伝達およびZn2+シグナル伝達を阻害することにより、ヒト急性前骨髄球性のNB4細胞のアポトーシス促進効果を引き出します。亜鉛で前処理されたミクログリアでは、TPENがインターロイキン6分泌と一酸化窒素シンターゼ(iNOS)mRNA発現を阻害します。これはヒト結腸癌細胞のATM(毛細血管拡張運動失調)およびATR(ATM-Rad3関連)シグナル伝達を活性化することにより、DNA構造の損傷を誘発します。
TPENは、膜透過性の亜鉛キレート剤であり、亜鉛の細胞内レベルを低下させ、アポトーシスを誘発(すなわち、細胞収縮およびDNA断片化を伴うアポトーシス小体の形成および典型的なDNAラダーパターンの形成)しました。
特徴および利点
この化合物は、アポトーシスの研究にとって注目の製品です。こちらをクリックして、特徴のあるより多くのアポトーシス製品をご覧ください。その他の研究領域の生物活性低分子については、sigma.com/discover-bsmで詳細をお読みください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P4413-VAR:
P4413-50MG:
P4313-VAR:
P4313-BULK:
P4413-BULK:
P4413-100MG:
P4313-50EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Elodie Mattio et al.
Talanta, 183, 201-208 (2018-03-24)
In recent years, the development of 3D printing in flow analysis has allowed the creation of new systems with various applications. Up to now, 3D printing was mainly used for the manufacture of small units such as flow detection cells
Influence of extracellular zinc on M1 microglial activation
Higashi Y, et al.
Scientific Reports, 7(5), 43778-43778 (2017)
Synthesis of a highly Zn 2+-selective cyanine-based probe and its use for tracing endogenous zinc ions in cells and organisms
Guo Z, et al.
Nature Protocols, 9(6), 1245-1245 (2014)
Zinc depletion by TPEN induces apoptosis in human acute promyelocytic NB4 cells
Zhu B, et al.
Cellular Physiology and Biochemistry, 42(5), 1822-1836 (2017)
Nicholas Dietrich et al.
Nucleic acids research, 45(20), 11658-11672 (2017-10-05)
The essential element zinc plays critical roles in biology. High zinc homeostasis mechanisms are beginning to be defined in animals, but low zinc homeostasis is poorly characterized. We investigated low zinc homeostasis in Caenorhabditis elegans because the genome encodes 14