安全性情報
8.21940
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine-N,N,N′,N′-tetra-2-propanol
for synthesis
別名:
Ethylenediamine-N,N,N′,N′-tetra-2-propanol, EDTP, N,N,N′,N′-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3CH(OH)CH2]2NCH2CH2N[CH2CH(OH)CH3]2
CAS番号:
分子量:
292.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-041-4
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
liquid
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10.4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
240 °C/13 hPa
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C14H32N2O4/c1-11(17)7-15(8-12(2)18)5-6-16(9-13(3)19)10-14(4)20/h11-14,17-20H,5-10H2,1-4H3
InChI Key
NSOXQYCFHDMMGV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
411.8 °F - closed cup
引火点(℃)
211 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類