Merck
411019
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-テトラメチルエチレンジアミン
≥99.5%, purified by redistillation
別名:
1,2-ビス(ジメチルアミノ)エタン, TEMED, TMEDA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
116.20
Beilstein:
1732991
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.5%
形状
liquid
精製方法
redistillation
expl. lim.
9.08 %
屈折率
n20/D 1.4179 (lit.)
bp
120-122 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
密度
0.775 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI Key
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N,N,N′,N′-テトラメチルエチレンジアミン(TMEDA)は、二座三級アミンです。このアミンは十分な溶媒和特性を有するLewis塩基です。このアミンは有機リチウム化学反応に有用なリガンドです。N,N,N′,N′-テトラメチルエチレンジアミンにおける電荷移動の超高速分子構造動態の研究が、Rydbergフィンガープリント分光測定により行われています。
アプリケーション
  • キレートアミンを含有するカチオン性ハーフサンドイッチ亜鉛複合体の水素化分解:二水素による亜鉛-炭素結合の容易な解離による亜鉛水素化物カチオンの生成:この研究では、N,N,N′,N′-テトラメチルエチレンジアミン(TMEDA)によって促進されるカチオン性亜鉛複合体の水素化分解について調査し、亜鉛-炭素結合の切断に重点を置いて、触媒開発と有機合成に大きく貢献しています(Mahawar et al., 2024, DOI: 10.1002/chem.202401262)。
  • 電気泳動:この研究では、電気泳動アプリケーションにおける TMEDA の使用が強調されており、生化学研究に不可欠なタンパク質および核酸の分離の分解能と効率を高めることが示されています(Sonagra & Dholariya, 2024, PubMed ID: 36251838)。
  • 異種レプティック二亜鉛(I)カチオンの亜鉛-亜鉛結合による二水素の切断:水素切断のための亜鉛-亜鉛結合の活性化に TMEDA が利用され、無機化学および触媒開発におけるその重要性を示しています(Mahawar et al., 2024, DOI: 10.1021/Acs.inorgchem.4c01116)。酸化還元ヒドロゲル重合における)。
  • 酸化還元ヒドロゲル重合における TEMED の代替となる無毒な開始剤:この研究では、生体医学用途や高分子化学に不可欠なヒドロゲル重合のための、より安全な TMEDA 代替品を調査しています(Pumford et al., 2024, DOI: 10.1021/acsabm.3c01264)。
  • 二酸化硫黄の多成分挿入による森田・ベイリス・ヒルマン付加体の光誘起アルキルスルホニル化およびシアノアルキルスルホニル化:この論文では、新しい合成手法の開発に不可欠な有機合成における多成分反応を促進する TMEDA の役割について考察しています(Song et al., 2024, DOI: 10.1021/acs.joc.4c00052)。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
61.7 °F - closed cup
引火点(℃)
16.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
411019-VAR:
411019-1.2L:
411019-2L:
411019-100ML:
411019-1L:
411019-BULK:
411019-500ML:
411019-12X100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organometallic p-complexes XII. The metalation of benzene and ferrocene by n-butyllithium-N, N, N', N'-tetramethylethylenediamine
Rausch MD and Ciappenelli DJ.
Journal of Organometallic Chemistry, 10(1), 127-136 (1967)
Hajime Mori et al.
The Journal of organic chemistry, 71(24), 9004-9012 (2006-11-18)
The novel example of a vinylic hydrogen more reactive than a benzylic hydrogen was found by treatment of a twisted styrene derivative with a strong base followed by D(2)O quenching. In this paper, the full details of the examples of
Marina V Novoselova et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 181, 680-687 (2019-06-22)
High intensity focused ultrasound (HIFU) is widely used in medical practice, including cancer therapy. Also this approach is promising for remote release of encapsulated drugs in various other biomedical applications where local treatment is needed. Our approach underpins the minimization
Is N, N, N', N'-tetramethylethylenediamine a good ligand for lithium?
Collum DB.
Accounts of Chemical Research, 25(10), 448-454 (1992)
Xinxin Cheng et al.
The journal of physical chemistry. A, 119(12), 2813-2818 (2015-02-26)
We have explored the ultrafast molecular structural dynamics associated with charge transfer in N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine using Rydberg fingerprint spectroscopy in conjunction with self-interaction corrected density functional theory. Excitation at 239 nm prepares the molecule in the Franck-Condon region of the 3s