Merck
T9281
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-テトラメチルエチレンジアミン
BioReagent, suitable for electrophoresis, ≥99.0%
別名:
1,2-ビス(ジメチルアミノ)エタン, TEMED, TMEDA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
116.20
Beilstein:
1732991
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105319
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.22
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥99.0%
expl. lim.
9.08 %
テクニック
electrophoresis: suitable
屈折率
n20/D 1.4179 (lit.)
bp
120-122 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
密度
0.775 g/mL at 20 °C (lit.)
適合性
suitable for electrophoresis
SMILES記法
CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI Key
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TEMED(N,N,N',N'-テトラメチルエチレンジアミン)は、ポリアクリルアミドゲルの迅速な重合を可能にする分子です。過硫酸アンモニウムの存在下で、TEMEDは過硫酸塩からのフリーラジカルの形成に関与し、それによりアクリルアミド重合プロセスを開始します。しかし、TEMEDの濃度が高過ぎると、分離パターンが異常になることがあります。
アプリケーション
TEMED (N,N,N',N'-テトラメチルエチレンジアミン)は、アクリルアミドヒドロゲルとドデシル硫酸ナトリウム-ポリアクリルアミドゲルの調製に使用されています。
注意
空気と湿気に対する感受性が高いので、不活性ガスの下で取り扱い、保存してください。
アナリシスノート
PAGEの触媒としてテスト済みです。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
61.7 °F - closed cup
引火点(℃)
16.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T9281-25ML:
T9281-50ML:
T9281-BULK:
T9281-VAR:
T9281-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
An in vitro Transcription/translation System for Detection of Protein Interaction.
Lin PC et al.
Bio-protocol null
Detecting protein-protein interactions by Far western blotting.
Wu Y et al.
Nature Protocols, 2, 3278-3278 (2007)
Phillips TM
Analytical Techniques in Immunochemistry (1991)
Composite three-dimensional woven scaffolds with interpenetrating network hydrogels to create functional synthetic articular cartilage.
Liao IC et al.
Advances in Functional Materials, 23, 5833-5833 (2013)
Kiyohito Shimura
Electrophoresis, 30(1), 11-28 (2008-12-25)
The methodological advancements in CIEF in tubes and microchips during the period between 2002 and early 2008 are reviewed as a continuation of previous review by the same author (Electrophoresis 2002, 23, 3847-3857). After a brief introduction, the following topics
資料
Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy measures the extent to which a glycan or other molecule distorts a magnetic field.
NMR Analysis of Glycans