681629
W-7, Hydrochloride
A cell-permeable and reversible calmodulin antagonist that inhibits myosin light chain kinase (IC₅₀ = 51 µM) and Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase (IC₅₀ = 28 µM).
別名:
W-7, Hydrochloride, N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide, HCl
詳細
RTECS - QK0786000
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
色
off-white
溶解性
DMSO: 5 mg/mL
DMF: soluble
warm ethanol: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(NCCCCCCN)c1c2c(c(ccc2)Cl)ccc1.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C16H21ClN2O2S.ClH/c17-15-9-5-8-14-13(15)7-6-10-16(14)22(20,21)19-12-4-2-1-3-11-18;/h5-10,19H,1-4,11-12,18H2;1H
InChI Key
OMMOSRLIFSCDBL-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Myosin light chain kinase
警告
その他情報
Asano, M. 1989. J. Pharmacol. Exp. Ther.251, 764.
Itoh, H., and Hidaka, H. 1984. J. Biochem.96, 1721.
Tanaka, T., et al. 1983. Pharmacol.26, 249.
Hidaka, H. 1981. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 78, 4354.
WGK
WGK 3
Jan Code
681629-10MG:
681629-MG:
試験成績書(COA)