Merck
SML2832
Sigma-Aldrich
5-Amino-1-methylquinolinium iodide
≥98% (HPLC)
別名:
5-Amino-1-MQ iodide, 5-Amino-1-methylquinolinium, iodide (1:1), 5-Amino-1MQ iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11N2·I
CAS番号:
分子量:
286.11
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
faint red to dark brown
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[N+]1=CC=CC2=C(C=CC=C12)N.[I-]
生物化学的/生理学的作用
5-Amino-1-methylquinolinium (5-amino-1MQ) is a substrate site-targeting, selective nicotinamide N-methyltransferase (NNMT) inhibitor (IC50 = 1.2 μM; 50 μM SAM, 100 μM NCA) that reduces 3T3-L1 lipogenesis (EC50 = 30μM) and adipocytes 1-methylnicotinamide level (EC50 = 2.3 μM) without affecting related methyltransferases & enzymes in the NAD+ salvage pathway. 5-amino-1MQ shows in vivo therapeutic efficacy in murine models of DIO (20 mg/kg/d sc.), muscle injury (5 or 10 mg/kg bid. sc.), and intraperitoneal HeyA8 ovarian cancer metastasis (20 mg/kg/d ip.) with no adverse effects to the animals (up to 60 mg/kg/d). Note:1.89 mg iodide salt contains 1 mg eq of 5-amino-1MQ.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SML2832-25MG:4548173368535
SML2832-5MG:4548173368542
SML2832-VAR:
SML2832-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)