由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥96%
色
faintly beige
white to light yellow
溶解性
H2O: 50 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
cell membrane | interferes
SMILES記法
[Na+].[O-][n+]1ccccc1[S-]
InChI
1S/C5H5NOS.Na/c7-6-4-2-1-3-5(6)8;/h1-4,8H;/q;+1/p-1
InChI Key
WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
H3261-VAR:
H3261-100G:
H3261-1G:
H3261-BULK:
H3261-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック