Merck
188549
Sigma-Aldrich
2-メルカプトピリジン N-オキシド
99%
別名:
2-ピリジンチオール-1-オキシド, ピリチオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5NOS
CAS番号:
分子量:
127.16
Beilstein:
109936
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
69-72 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][n+]1ccccc1S
InChI
1S/C5H5NOS/c7-6-4-2-1-3-5(6)8/h1-4,8H
InChI Key
FGVVTMRZYROCTH-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-メルカプトピリジンN-オキシドは塩化パラジウムと反応して錯体を形成します。 クルーズトリパノソーマから精製したフマル酸還元酵素(NADH)を阻害します。 O-アシルチオヒドロキサム酸の前駆体です。 金属と結合して生物活性がある錯体になります。
アプリケーション
2-メルカプトピリジン N-オキシドはメルカプトピリジン-N-オキシド殺生物剤の光分解のメカニズムを調べるために使用されました。 哺乳類培養における細胞内亜鉛イオン のレシオメトリック蛍光画像で使用されました。
O-アシルチオヒドロキサム酸の前駆体。 金属と結合して生物活性がある錯体になります。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
188549-VAR:
188549-BULK:
188549-25G:
188549-5G:
188549-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Photodegradation of mercaptopyridine-N-oxide biocides.
R A Neihof et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 8(3), 355-368 (1979-01-01)
J. Chem. Res. Synop., 30-30 (1990)
Christopher J Chang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(5), 1129-1134 (2004-01-22)
Zinc is an essential metal ion for human growth and development, the disruption of cellular Zn(2+) homeostasis being implicated in several major disorders including Alzheimer's disease, diabetes, and cancer. The molecular mechanisms of Zn(2+) physiology and pathology are insufficiently understood
Vesna Lavtizar et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 147, 132-138 (2017-08-26)
Copper pyrithione (CuPT) is a biocide, used worldwide to prevent biofouling on submerged surfaces. In aquatic environments it rapidly degrades, however, one of the degradation products (HPT) is known to react with cupric ion back to its parent compound. Not
J F Turrens et al.
FEMS microbiology letters, 175(2), 217-221 (1999-07-01)
The enzyme NADH-fumarate reductase is not found in mammalian cells but it is present in several parasitic protozoa including Trypanosoma cruzi, the parasite that causes Chagas' disease. This study shows that the drug 2-mercaptopyridine-N-oxide (MPNO) inhibits NADH-fumarate reductase purified from