Merck
63846
Sigma-Aldrich
2-メルカプトピリジン N-オキシド ナトリウム塩 溶液
~40% in H2O, very deep brown
別名:
1-ヒドロキシ-2-ピリジンチオン ナトリウム塩, 2-ピリジンチオール-1-オキシド ナトリウム塩, ピリチオン ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4NNaOS
CAS番号:
分子量:
149.15
Beilstein:
4026050
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
濃度
~40% in H2O
very deep brown
SMILES記法
[Na+].[O-][n+]1ccccc1[S-]
InChI
1S/C5H5NOS.Na/c7-6-4-2-1-3-5(6)8;/h1-4,8H;/q;+1/p-1
InChI Key
WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
63846-500ML:
63846-BULK:
63846-VAR:
63846-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
サポニン used as non-ionic surfactant
Sigma-Aldrich
84510
サポニン
サポニン for molecular biology, used as non-ionic surfactant
Sigma-Aldrich
47036
サポニン