Merck
167045
Sigma-Aldrich
3-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸メチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC10H6CO2CH3
CAS番号:
分子量:
202.21
Beilstein:
1074526
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
bp
205-207 °C (lit.)
mp
73-75 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1cc2ccccc2cc1O
InChI
1S/C12H10O3/c1-15-12(14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)7-11(10)13/h2-7,13H,1H3
InChI Key
YVVBECLPRBAATK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Methyl 3-hydroxy-2-naphthoate undergoes asymmetric oxidative coupling using mono-N-alkylated octahydrobinaphthyl-2,2′-diamine chiral ligands.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
167045-BULK:
167045-VAR:
167045-5G:
167045-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enantioselective oxidative coupling of methyl 3-hydroxy-2-naphthoate using mono-< i> N</i>-alkylated octahydrobinaphthyl-2, 2'-diamine ligand.
Kim KH, et al.
Tetrahedron, 60(41), 9037-9042 (2004)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
167045-1G
167045-5G4061831818918