アッセイ
97%
mp
52-55 °C (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].[O-][n+]1cccc2ccccc12
InChI
1S/C9H7NO.H2O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;/h1-7H;1H2
InChI Key
CUSWDTBBCIXCRB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キノリンN-オキシド水和物は、塩化ランタニドと反応して錯体を形成します。
アプリケーション
キノリンN-オキシド水和物は、トリフルオロ酢酸無水物-ヨウ化ナトリウム試薬を用いたニトロンの定量に使用されました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
122327-100G:
122327-5G:
122327-25G:
122327-BULK:
122327-VAR:
Lanthanide chloride complexes with quinoline-n-oxide.
J. Inorg. Nucl. Chem., 31(10), 3181-3185 (1969)
The application of trifluoroacetic anhydride-sodium iodide (TFAA-I) system for quantitative determination of nitrones.
Canadian Journal of Chemistry, 68(5), 679-684 (1990)
Organic letters, 16(3), 864-867 (2014-01-15)
A one-step transformation of heterocyclic N-oxides to 2-alkyl-, aryl-, and alkenyl-substituted N-heterocycles is described. The success of this broad-scope methodology hinges on the combination of copper catalysis and activation by lithium fluoride or magnesium chloride. The utility of this method