Merck
1.03819
Supelco
Iron
for analysis reduced, particle size 10 µm EMSURE®
別名:
Iron
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Fe
CAS番号:
分子量:
55.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141721
EC Index Number:
231-096-4
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.5% (cerimetric)
形状
solid
自己発火温度
>100 °C
有効性
30000 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.1% Substances insoluble in sulfuric acid
pH
7-9 ( in H2O)
bp
3000 °C/1013 hPa
mp
1535 °C
密度
7.87 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
3000‑4000 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfide (S2-): ≤0.002%
微量陽イオン
As: ≤0.0002%
Cu: ≤0.002%
Mn: ≤0.002%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.002%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/Fe
InChI Key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (cerimetric): ≥ 99.5 %
Substances insoluble in sulfuric acid: ≤ 0.1 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulphide (S): ≤ 0.002 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Mn (Manganese): ≤ 0.002 %
Zn (Zinc): ≤ 0.002 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
引火点(°F)
69.8 °F
引火点(℃)
21 °C
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
鉄粉