Merck
C2401
Sigma-Aldrich
クロタリン
別名:
(-)-Monocrotaline, モノクロタリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H23NO6
CAS番号:
分子量:
325.36
Beilstein:
48732
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
フォーム
powder
mp
204 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@H]3CCN1CC=C2COC(=O)[C@](C)(O)[C@](C)(O)[C@@H](C)C(=O)O3
InChI
1S/C16H23NO6/c1-9-13(18)23-11-5-7-17-6-4-10(12(11)17)8-22-14(19)16(3,21)15(9,2)20/h4,9,11-12,20-21H,5-8H2,1-3H3/t9-,11+,12+,15+,16-/m0/s1
InChI Key
QVCMHGGNRFRMAD-XFGHUUIASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロタリンは、ピロリジジンアルカロイド族に属する大環状化合物で、クロタラリア・スペクタビリス内に自然に存在します。
アプリケーション
クロタリンは塩酸(HCl)に使用されて、肺高血圧症を誘発するために実験動物に注入されています。
生物化学的/生理学的作用
クロタリンは、ラットで肺血管症候群を誘発します。毒性を有すると見なされ、肝硬変、肥大肝、類洞閉塞症候群および右室肥大を引き起こします。モノクロタリンは、さまざまな実験的腫瘍の増殖を阻害することが知られています。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C2401-VAR:
C2401-100MG:
C2401-500MG:
C2401-BULK:
C2401-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The effects of vasoactive intestinal peptide on monocrotaline induced pulmonary hypertensive rabbits following cardiopulmonary bypass: a comparative study with isoproteronol and nitroglycerine
Gunaydin S, et al.
Cardiovascular Surgery (London, England), 10(2), 138-145 (2002)
Blockade of frontocortical-brain stem pathway prevents ventricular fibrillation of ischemic heart
Skinner JE and Reed JC
American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology, 240(2), H156-H163 (1981)
Yunhong Zeng et al.
Aging, 13(14), 18238-18256 (2021-07-27)
N6-methyladenosine (m6A) modification is one of the most common chemical modifications of eukaryotic mRNAs, which play an important role in tumors and cardiovascular disease through regulating mRNA stability, splicing and translation. However, the changes of m6A mRNA and m6A-related enzymes
Superiority of desflurane over sevoflurane and isoflurane in the presence of pressure-overload right ventricle hypertrophy in rats
Blaudszun G and Morel DR
Anesthesiology, 117(5), 1051-1061 (2012)
D W Wilson et al.
Critical reviews in toxicology, 22(5-6), 307-325 (1992-01-01)
Monocrotaline (MCT) is an 11-membered macrocyclic pyrrolizidine alkaloid (PA) that causes a pulmonary vascular syndrome in rats characterized by proliferative pulmonary vasculitis, pulmonary hypertension, and cor pulmonale. Current hypotheses of the pathogenesis of MCT-induced pneumotoxicity suggest that MCT is activated