Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
F2168
Sigma-Aldrich
抗-α-チューブリン−FITC 抗体、マウスモノクローナル
clone DM1A, purified from hybridoma cell culture
別名:
モノクロナール抗α-チューブリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
DM1A, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~50 kDa
交差性
yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine
保管条件
protect from light
テクニック
direct immunofluorescence: 1:50 using cultured BHK cells
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
α微小管の主要な構築ブロックであるα/β-チューブリンは、タンパク質のチューブリンスーパーファミリーに属します。それらはすべての真核細胞内に遍在的にみられます。多くの生物に複数のアイソタイプで存在します。†これは、細胞内での中空、円筒形、線維状の構造を有するヘテロ二量体です。ヒト染色体2q35上に位置します。 αα/β-チューブリンおよびγ-チューブリンは、チューブリンスーパーファミリータンパク質に属します。αα/β-チューブリンは、1つのα-チューブリン鎖と1つのβ-チューブリン鎖からなるヘテロダイマーであり、各サブユニットの分子量は55 kDaで、それらにはかなりの相同性があります。チューブリンは高い相同性を有するタンパク質であり、大きなN末端とC末端の2つの末端ドメインを持っています。
モノクローナル抗α-チューブリン(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞と免疫化BALB/cマウス脾細胞の融合により生成したDM1Aハイブリドーマに由来します。精製したニワトリ由来脳微小管を免疫源として使用しています。アイソタイプは、マウスモノクローナル抗体アイソタイピング試薬(製品 No. ISO-2)を使用した二重拡散免疫アッセイによって、決定されています。本製品は、フルオレセインイソチオシアナート(アイソマーI)に結合させた、プロテインA精製モノクローナル抗α-チューブリン抗体です。ゲルろ過で精製され、検出できるレベルの遊離FITCを含んでいません。
特異性
この抗体は、免疫ブロッティングアッセイにおいてα-チューブリンに特異的であり、培養細胞や組織切片におけるα-チューブリンの位置確認に使用される場合があります。本抗体は、ニワトリ線維芽細胞と最も良好に反応します。抗α-チューブリンFITC抗体、マウスモノクローナルは、α-チューブリンのカルボキシ末端部分に位置するエピトープを特異的に認識します。ヒト、サル、ウシ、ニワトリ、ヤギ、マウス、ラット、アレチネズミ、ハムスター、ネズミカンガルー、両生類、ウニ、トリパノソーマ、酵母、真菌およびタバコにおいてα-チューブリンの位置を特定します。
イムノブロッティング法において本抗体はα-チュ-ブリンに特異的であり、培養細胞や組織切片におけるα-チュ-ブリンの特定に使用することができます。抗体はニワトリ繊維芽細胞と良好に反応します。
免疫原
ニワトリ胚脳由来の微小管。
ニワトリ胚脳由来微小管。
アプリケーション
モノクローナル抗α-チューブリン抗体は、以下の免疫染色に適しています。
  • マウス線毛におけるチューブリン発現を測定するための研究における気道上皮組織
  • 中心体複製および紡錘体異常に対するLMO4の作用を調べるための乳がん組織切片
  • 卵母細胞の紡錘体および染色体
マウスモノクローナル抗体は以下の用途で使用されています。
  • 肺がん細胞における免疫蛍光法や共焦点顕微鏡によるチューブリンの検出。
  • ヒト胎児および脾臓リンパ芽球から得られた有糸分裂紡錘体における微小管の免疫蛍光染色。
生物化学的/生理学的作用
α−チューブリンのN末端ドメインはGTPに結合する(交換不可能な機序)一方で、強い酸性のC末端ドメインは微小管結合タンパク質(MAP)に結合できます。両方のドメインは、微小管の自己組織化に関連しています。微小管は、有糸分裂、細胞内輸送、鞭毛の運動および生成、および細胞形状の維持における構造および移動的要素として機能します。チューブリンα-4A遺伝子の変異は、筋萎縮性側索硬化症と呼ばれる神経変性疾患をもたらします。
物理的形状
1%ウシ血清アルブミンと15 mMアジ化ナトリウムを含む0.01 Mリン酸緩衝液生理食塩水溶液(pH 7.4)
保管および安定性
連続的に使用する場合、1カ月までは2~8 °Cで保管します。長期保管の場合、使用量に分注して凍結します。凍結解凍の繰り返しや霜取り不要の冷凍庫での保管は推奨されません。長期保管中にわずかな混濁が発生した場合、使用前に遠心により溶液の濁りを解消します。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付の他の弊社の文書に記載されていない場合は、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
F2168-BULK:
F2168-VAR:
F2168-.2ML:
F2168-.5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H Masuda et al.
The Journal of cell biology, 110(2), 417-425 (1990-02-01)
To investigate the mechanisms of spindle elongation and chromosome separation in the fission yeast Schizosaccharomyces pombe, we have developed an in vitro assay using a temperature-sensitive mutant strain, nuc2. At the restrictive temperature, nuc2 cells are arrested at a metaphase-like
Downregulation of survivin and aurora A by histone deacetylase and RAS inhibitors: a new drug combination for cancer therapy.
Biran A, et al.
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 128(3), 691-701 (2011)
A revised nomenclature for the human and rodent a-tubulin gene family.
Khodiyar V K, et al.
Genomics, 90(2), 285-289 (2007)
Y F Inclán et al.
Journal of cell science, 114(Pt 2), 413-422 (2001-01-10)
alphabeta-tubulin heterodimers self-assemble to form microtubules nucleated by gamma-tubulin in the cell. Gamma-tubulin is believed to recruit the alphabeta-tubulin dimers that form the minus ends of microtubules, but the molecular mechanism of this action remains a matter of heated controversy.
Lingyan Wang et al.
Bioscience reports, 29(5), 315-320 (2008-11-05)
The golden hamster is an attractive model organism for studying reproductive physiology, oncology, genetics and virology. In an effort to establish experimental protocols necessary for cloning golden hamsters, we examined changes in the reciprocal position of the FPB (first polar
資料
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.