Merck
T6793
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗チューブリン, アセチル化 マウス宿主抗体
clone 6-11B-1, ascites fluid
別名:
Anti-ALS22, Anti-H2-ALPHA, Anti-TUBA1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6-11B-1, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
mouse, protista, invertebrates, hamster, plant, frog, rat, monkey, pig, bovine, chicken, human
テクニック
dot blot: suitable
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: 1:2,000 using a bovine or rat brain preparation
アイソタイプ
IgG2b
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
詳細
αチューブリンα 4a(TUBA4A)とも呼ばれるα-チューブリンは、ヒトクロモソーム 2q35 にマッピングされています。この遺伝子は、448 アミノ酸を含む、α-チューブリンファミリーのメンバーをコードしています。TUBA4A は、微小管の主要な構成成分であるチューブリンのサブファミリーに属しています。αチューブリンのα-サブユニットの分子量は 50,000 です。
特異性
抗体はChlamydomonas軸糸α-チュ-ブリンのα3アイソフォ-ムに存在するアセチル化されたLys-40を含む4残基内のエピト-プを認識します。抗体で検出されるChlamydomonasの配列とほぼ同一の配列が大部分のα-チュ-ブリンに認められますが、相当する領域はニワトリ、Drosophila、酵母などある種のα-チュ-ブリンアイソフォ-ムでは明らかに異なっています。この抗体は、複数の生物に存在するアセチル化α-チュ-ブリンの検出に用いられています。抗体により認識されるエピト-プは、ネズミカンガル-の上皮性細胞株PtK2のように存在しないか、あるいはマスキングされている場合があります。
免疫原
ウニ精子軸糸外腕由来のアセチル化α-チュ-ブリン。
アプリケーション
モノクローナル抗チューブリンTマウス宿主抗体は、以下の研究で使用されています:
  • 免疫蛍光法。
  • ウエスタンブロッティング。
  • 免疫細胞化学。
  • 免疫組織化学
生物化学的/生理学的作用
アセチル化チューブリンは、様々な生物における軸糸の集合に関係しています。アセチル化チューブリンは、微小管の構造や機能の区別において重要な役割を果たしている可能性があります。α-チューブリンの翻訳後修飾、つまり、特異的なアセチラーゼによる Lys40 へのアセチル基の可逆的付加により、アセチル化チューブリンが生成します。
免責事項
本製品に付随する当社のカタログまたは他の会社の文書に特に明記されていない限り、当社の製品は研究目的にのみ使用され、以下に示す他の目的で使用してはならず、また、これらに限定されません。未承認の商業使用、in vitro診断用途、ex vivoまたはin vivo治療用途、またはヒトもしくは動物へのあらゆる種類の消費または適用。
WGK
WGK 3
Jan Code
T6793-BULK:
IXO67601:
T6793-.2ML:
T6793-100UL:
T6793-VAR:
T6793-.5ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nanomechanical property maps of breast cancer cells as determined by multiharmonic atomic force microscopy reveal Syk-dependent changes in microtubule stability mediated by MAP1B.
Krisenko MO, et.al.
Biochemistry, 54, 60-68 (2015)
Molecular architecture of the centriole proteome: the conserved WD40 domain protein POC1 is required for centriole duplication and length control.
Keller LC
Molecular Biology of the Cell, 20(4), 1150-1166 (2009)
Acetylation: a regulatory modification to rival phosphorylation?
Kouzarides T
The Embo Journal, 19, 1176-1179 (2000)
Identification of Three Coated Vesicle Components as and
/3-Tubulin Linked to a Phosphorylated 50,000-dalton
Polypeptide
Pfeffer SR
The Journal of Cell Biology, 97, 40-47 (1983)
The diversity of acetylated proteins.
Polevoda B and Sherman F
Genome Biology, 3 (2002)
資料
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.