安全性情報
05-598
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Histone H3 (Ser10) Antibody, clone RR002
clone RR002, Upstate®, from mouse
別名:
H3 histone, family 3A, H3S10P, Histone H3 (phospho S10), H3 histone, family 3A, H3 histone, family 3B, H3 histone, family 3B (H3.3B)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
RR002, monoclonal
化学種の反応性
vertebrates, nematode, Caenorhabditis elegans, human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
適合性
not suitable for ELISA applications
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer10)
遺伝子情報
human ... HIST1H3F(8968)
詳細
ヒストンH3は、真核細胞のクロマチン構造に関与する5種類の主要なヒストンタンパク質の1つです。H3は、中心的な球状ドメインと長いN末端尾部を特徴とし、′ひも構造に付着したビーズ状′のヌクレオソーム構造に関わっています。ヒストンH3のN末端尾部は、球状ヌクレオソームの中心から突出し、細胞プロセスに影響を及ぼす複数種のエピジェネティック修飾を受けます。これらの修飾としては、リジンおよびアルギニンアミノ酸へのメチル基またはアセチル基の共有結合付加、ならびにセリンまたはトレオニンのリン酸化などがあります。
特異性
この抗体はセリン10上でリン酸化されたヒストンH3を認識します。
配列保存の観点から、幅広い種との交差反応性が期待されます。
免疫原
ヒトヒストンH3のアミノ酸7-20に対応するペプチド(ARK[pS]TGGKAPRKQL-C)であり、結合のためにC端末システインが付加されている。
アプリケーション
Anti-phospho-Histone H3 (Ser10) Antibody, clone RR002はマウスモノクロナール抗体であり、セリン10上でリン酸化されたヒストンH3の検出に使用します。この精製mAb(別名:Anti-H3S10p)は論文審査のある専門誌で発表され、ICC, IHC, WBで検証されています。
ELISA:
この抗体は、リン酸化されていないヒストンH3ペプチド(残基7-20)とは免疫反応性を示さず、それ以外のヒストンホスホペプチドとも反応しません。
免疫組織染色:
希釈倍率1:1000で使用、本抗体はC.エレガンス胚セクションの有糸分裂細胞を検出しました(別なラボの研究による)。
:有糸分裂細胞:
このロットは、指数関数的に増殖中のHela細胞培地において、うまく有糸分裂細胞を染色できることを示しました
品質
通常は、コルセミド阻害されたHeLa細胞から酸抽出したタンパク質を対象としてウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:
このロットを0.005-0.025 μg/mLで使用、コルセミド阻害されたHeLa細胞から酸抽出したタンパク質のリン酸化ヒストンH3を検出できます。
ターゲットの説明
17 kDa
物理的形状
0.1M Tris-グリシン、0.15M NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー(pH 7.4)中で精製したマウスIgG。
フォーマット:精製
アナリシスノート
コントロール
UV処理293細胞抽出物、UV処理HeLa細胞抽出物、乳がん組織、HEPG2細胞抽出物。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
05-598:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Protein phosphatase 2A activity affects histone H3 phosphorylation and transcription in Drosophila melanogaster
Nowak, S. J., et al
Molecular and cellular biology, 23, 6129-6138 (2003)
Functional consequences of cyclin D1/BRCA1 interaction in breast cancer cells.
Kehn, K; Berro, R; Alhaj, A; Bottazzi, ME; Yeh, WI; Klase, Z; Van Duyne, R; Fu, S; Kashanchi, F
Oncogene null
Activating RNAs associate with Mediator to enhance chromatin architecture and transcription.
Lai, F; Orom, UA; Cesaroni, M; Beringer, M; Taatjes, DJ; Blobel, GA; Shiekhattar, R
Nature null
Dany S Adams et al.
Development (Cambridge, England), 134(7), 1323-1335 (2007-03-03)
In many systems, ion flows and long-term endogenous voltage gradients regulate patterning events, but molecular details remain mysterious. To establish a mechanistic link between biophysical events and regeneration, we investigated the role of ion transport during Xenopus tail regeneration. We
A role for Caenorhabditis elegans chromatin-associated protein HIM-17 in the proliferation vs. meiotic entry decision.
Bessler, JB; Reddy, KC; Hayashi, M; Hodgkin, J; Villeneuve, AM
Genetics null