製品名
抗γ-チューブリン (AK-15) ウサギ宿主抗体, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 48 kDa
交差性
human, frog, rat
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunocytochemistry: 1:1,000 using methanol-acetone fixed, cultured rat, RAT-2 cells
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extract of the human epitheloid carcinoma HeLa cell line.
western blot: 1:5,000 using Xenopus eggs extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBG1(7283) , TUBG2(27175)
rat ... Tubg1(252921) , Tubg2(680991)
詳細
アプリケーション
- Western blot.
- Immunofluorescence.
- western blotting
- immunocytochemistry (immunofluorescence staining
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
IXO11329:
IXO11107:
T3320-.2ML:
T3320-VAR:
T3320-BULK:
IXO11469:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.