Merck
すべての画像(23)
主要文書
安全性情報
ZRB1316
Sigma-Aldrich
抗Ac-α-チューブリン(Lys40)抗体 クローン1L10 ZooMAb®ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
α-チューブリン1, チューブリンα-1鎖, チューブリンα-4A鎖, チューブリンH2-α, 精巣特異的α-チューブリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1L10, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 49.92 kDa
observed mol wt ~48 kDa
化学種の反応性
human, rat, porcine
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
bovine, sheep
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
acetylation (Lys40)
遺伝子情報
human ... TUBA1A(7846)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン1L10は、リジン40アセチル化α-チューブリンを特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。アセチル化リジン40周囲における11アミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
リジン40アセチル化ヒトα-チューブリンのN末端領域における11アミノ酸に相当するKLH結合線形ペプチド。
アプリケーション
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:10~100で使用、ヒト精巣およびマウス脳組織片のAc-α-チューブリン(Lys40)を検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、トリコスタチンA処理HeLa細胞、ならびにMCF-7およびNTERA-2細胞のAc-α-チューブリン(Lys40)を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗Ac-α-チューブリン(Lys40) クローンIL10 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1316)は、リジン40アセチル化α-チューブリンを特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体で、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
チューブリンα-4A鎖(UniProt:P68366、別名:α-チューブリン1、精巣特異的α-チューブリン、チューブリンH2-α、チューブリンα-1鎖)は、ヒトにおいてTUBA4A(別名:TUBA1)遺伝子(Gene ID:7277)によってコードされています。微小管は、ヘッドトゥーテールの自己会合を行ってプロトフィラメントを形成するとともに、側方に中空チューブを形成するα-/β-チューブリンヘテロ二量体から構成される細胞骨格フィラメントです。α/βヘテロ二量体はヘッドトゥーテールの会合をし、微小管壁に沿って縦に走行して、β-チューブリンサブユニットが構造極性をもたらす微小管のプラス端に面しているプロトフィラメントを形成します。チューブリンは、2分子のGTP(1分子はβ鎖の交換可能部位、1分子はα鎖の非交換可能部位)と結合します。各種の翻訳後修飾(アセチル化、ポリグルタミル化、ポリグリシル化、脱チロシン化、リン酸化およびパルミトイル化)により、チューブリンの重合特性ならびに/または微小管関連タンパク質および運動タンパク質との相互作用の調節がされています。GNATリジンアセチルトランスフェラーゼファミリーのメンバーであるMEC-17(またはα-チューブリンアセチルトランスフェラーゼ/αTAT)がリジン40アセチル化を触媒することが報告されています。一方、HDAC6およびsirtuin2(SIRT2)がチューブリン脱アセチル化を触媒することも知られています。リジン40でのα鎖アセチル化は微小管腔内で検出されています。この修飾は、微小管の安定性、細胞内輸送および線毛形成の増加と相関します。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(Ref.: Akella, JS et al (2010).Nature.467(7312); 218-222)。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25 μLで溶解後、30 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、私たちの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
ZRB1316-25UL:
ZRB1316-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)