Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
AB3786
Sigma-Aldrich
Anti-SFTPC Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
別名:
proSP-C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
製品名
抗プロサーファクタントプロテインC(proSP-C)抗体, serum, Chemicon®
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse, rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
肺サーファクタントは、気道上皮細胞(II型細胞)から分泌されるリン脂質とタンパク質の複雑な混合物で、肺胞の気液界面の表面張力を低下させて、正常な呼吸に必要な肺胞の安定性をもたらします。肺サーファクタントから単離される4つの異なるタンパク質は、サーファクタントプロテインA、B、CおよびDと呼ばれます。SP A(28~36 kDa)およびSP D(43 kDa)はコラーゲン性の糖結合タンパク質ですが、SP B(8~9kDa)およびSP C(4 kDa)は非コラーゲン性の疎水性タンパク質です。SP Cは、21 kDaの非常に大きい前駆タンパク質のフラグメントです。前駆タンパク質は、ほとんどが成熟SP Cで構成される34アミノ酸の極めて疎水性の高い領域と、独特なポリバリンドメインを有します。
特異性
ヒトおよびマウス由来の前駆SP-Cと強く反応します。21 kDaの前駆タンパク質および次の分子量のプロセシング中間体を免疫沈降します:26 kDa、21 kDa、16 kDaおよび14 kDa。融合タンパク質による抗血清の前培養は、免疫染色のアブレーションを引き起こします。ヒト組織では、正常な肺の肺胞II型細胞を免疫染色します。さらに、この抗体は、遺伝性SP-B欠乏症のヒト患者由来の肺サンプル切片において、BALおよび肺胞タンパク症材料に見られる前駆SP-C(6~12 kDaペプチド)の異常型を認識します。マウス組織では、正常な肺の肺胞II型細胞を免疫染色します。
ヒトとの交差反応が予想されます。
免疫原
ヒトTNF受容体Prosurfactant Protein C(proSP-C)のN末端領域に相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
  • ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500で使用、マウス肺組織ライセート中のProsurfactant Protein C(proSP-C)およびGST融合Prosurfactant Protein Cフラグメントを検出できます。
  • ELISA:希釈倍率1:50,000で使用、GST融合Prosurfactant Protein Cフラグメントを検出できます。
  • 免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:2,000で使用、マウス肺組織切片においてProsurfactant Protein C(proSP-C)を検出できます。
  • 注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
このウサギポリクローナル抗プロサーファクタントプロテインC(proSP-C)(カタログ番号AB3786)は、Prosurfactant Protein C(proSP-C)の検出に関して、ウェスタンブロッティング、免疫組織染色(パラフィン)、ELISAでの使用が検証されています。
研究のカテゴリ
代謝
研究のサブカテゴリ
イオンおよびトランスポートチャンネル
品質
ラット胚組織ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500で使用、ラット肺組織ライセートにおいてProsurfactant Protein C(proSP-C)を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:20 kDa。算出値:21 kDa。一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
関連事項
先発品:07-647
物理的形状
ウサギポリクローナル抗体、0.05% sodium azide含有血清に溶解。
未精製
保管および安定性
-20ºCの未希釈アリコートで受領日から最長12か月間安定です。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
アナリシスノート
コントロール
マウス肺上皮細胞。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB3786:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nadeeja Wijesekara et al.
The Journal of biological chemistry, 285(44), 33623-33631 (2010-08-17)
The functional impact of adiponectin on pancreatic beta cells is so far poorly understood. Although adiponectin receptors (AdipoR1/2) were identified, their involvement in adiponectin-induced signaling and other molecules involved is not clearly defined. Therefore, we investigated the role of adiponectin
Christian C Hofer et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 308(7), L628-L638 (2015-01-18)
Influenza viruses cause acute respiratory disease of great importance to public health. Alveolar type II (ATII) respiratory epithelial cells are central to normal lung function and are a site of influenza A virus replication in the distal lung. However, the
Mad2-induced chromosome instability leads to lung tumour relapse after oncogene withdrawal.
Rocio Sotillo,Juan-Manuel Schvartzman,Nicholas D Socci,Robert Benezra
Nature null
Julia A Paxson et al.
PloS one, 6(8), e23232-e23232 (2011-09-14)
While aging leads to a reduction in the capacity for regeneration after pneumonectomy (PNX) in most mammals, this biological phenomenon has not been characterized over the lifetime of mice. We measured the age-specific (3, 9, 24 month) effects of PNX
Oliver Delgado et al.
PloS one, 6(7), e22023-e22023 (2011-07-16)
While the adult murine lung utilizes multiple compartmentally restricted progenitor cells during homeostasis and repair, much less is known about the progenitor cells from the human lung. Translating the murine stem cell model to humans is hindered by anatomical differences