Merck
AB5603
Sigma-Aldrich
抗Sox2抗体
Chemicon®, from rabbit
別名:
Transcription factor SOX-2, Sex determining region Y-box 2, SRY-related HMG-box gene 2, Transcription factor SOX2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
100
300
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
包装
antibody small pack of 25 μg
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SOX2(6657)
詳細
転写因子SOX-2(UniProt::P48431、別名:SOX2、性決定領域Yボックス2、SRY関連HMGボックス遺伝子2)は、ヒトSOX2遺伝子(Gene ID:6657)によってコードされています。SOX2は、DNA上でOCT4と三量複合体を形成する転写因子であり、胚発生に関与する多数の遺伝子(YES1、FGF4、UTF1、ZFP206など)の発現を制御します。初期胚形成と胚性幹細胞の多分化能に重要であることが示されています。SOX2は、神経発生のスイッチとして機能している可能性があります。前神経タンパク質の活性を打ち消すことにより神経細胞を未分化状態にし、神経分化を抑制します。SOX2のSUMO化はDNAへの結合を阻害し、FGF4転写促進に対して負の制御を行うことが示されています。SOX2遺伝子の欠損は、片側の小眼球から両眼組織の完全欠如までさまざまな眼奇形を特徴とする小眼球症に関連しています。
特異性
抗Sox2抗体は、Sox2のC末端領域を認識します。
免疫原
ヒトSox2のC末端領域配列に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫細胞染色:10 µg/mL使用、H9ヒト幹細胞中のSox2を検出できます。
免疫細胞染色:この抗体は、4%パラホルムアルデヒド固定、0.1% Triton X-100透過処理済みヒト胚性幹細胞(hESC)の蛍光免疫細胞染色により、核Sox2免疫反応を検出しました(Kingham, E., et al. (2013).Small.9(12):2140-2151)。
免疫細胞染色:この抗体は、ヒト腎尿細管上皮細胞から産生された、4%パラホルムアルデヒド固定iPSCの蛍光免疫細胞染色により、Sox2免疫反応を検出しました(Montserrat, N., et al. (2012).J. Biol. Chem. 287(29):24131-24138)。
免疫細胞染色:この抗体は、パーキンソン病患者の皮膚細胞から産生された、4%パラホルムアルデヒド固定、0.5% Triton X-100透過処理済みiPSCの蛍光免疫細胞染色により、Sox2免疫反応を検出しました(Sánchez-Danés, A., et al. (2012).EMBO Mol. Med. 4(5):380-395)。
免疫細胞染色:この抗体は、マウスの耳細胞およびMEFから産生された、4%パラホルムアルデヒド固定、0.2%Triton X-100透過処理済みiPSCの蛍光免疫細胞染色により、Sox2免疫反応を検出しました(Burns, J.C., et al. (2012).PLoS One.7(10):e48704; Hadadeh, O., et al. (2012).PLoS One.7(11):e49065)。
ウェスタンブロッティング:この抗体は、マウス胚性幹細胞(mESC)核抽出物中のSox2を検出しました(Banaszynski, L.A., et al. (2013).Cell. 155(1):107-120)。
免疫蛍光染色:この抗体は、4%パラホルムアルデヒド固定、0.3% Triton X-100透過処理済みマウス脳ビブラトーム切片の蛍光免疫組織染色により、Sox2陽性細胞を検出しました (Matsuda, S., et al. (2012).J. Neurosci. 32(36):12543-12557)。
免疫組織染色:この抗体は、4%パラホルムアルデヒド固定、マウス胚全マウント切片中のSox2免疫反応を検出しました(van Rooijen, C., et al. Development.139(14):2576-2583)。
抗SOX2抗体(カタログ番号:AB5603)は、SOX2を特異的に検出するウサギポリクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでの使用が検証されています。
品質
マウス胚性幹細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、マウス胚性幹細胞ライセート10 µg中のSOX2を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約39 kDa。算出値:34.31 kDa(ヒト)および34.45 kDa(マウス)。一部の細胞ライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
関連事項
先発品:AB5770
アナリシスノート
コントロール
イムノブロット:マウスまたはヒト胚性幹細胞ライセート、マウス胚性生殖細胞ライセート
免疫細胞染色:ヒト胚性幹細胞(H9系)
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB5603:
AB5603-100UG:
AB5603-KC:
AB5603-25UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tgfbeta signal inhibition cooperates in the induction of iPSCs and replaces Sox2 and cMyc.
Nimet Maherali,Konrad Hochedlinger
Current Biology null
Stage-dependent modes of Pax6-Sox2 epistasis regulate lens development and eye morphogenesis.
Smith, AN; Miller, LA; Radice, G; Ashery-Padan, R; Lang, RA
Development null
A directional Wnt/beta-catenin-Sox2-proneural pathway regulates the transition from proliferation to differentiation in the Xenopus retina.
Agathocleous, Michalis, et al.
Development, 136, 3289-3299 (2009)
Secreted factors from brain endothelial cells maintain glioblastoma stem-like cell expansion through the mTOR pathway.
Galan-Moya, Eva Maria, et al.
EMBO Reports, 12, 470-476 (2011)
2010 Survey on cell phone use while performing cardiopulmonary bypass.
Smith T, Darling E, Searles B
Perfusion null
資料
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
プロトコル
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.