Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
MAB4190
Sigma-Aldrich
抗Ki-67抗体 クローンKi-S5
clone Ki-S5, Chemicon®, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
Ki-S5, monoclonal
交差性
human
包装
antibody small pack of 25 μg
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MKI67(4288)
詳細
Ki67抗原は細胞周期に関連した核タンパク質の原型であり、細胞活動周期の全期(G1、S、G2、M期)において増殖中の細胞で発現します。休止期の(G0)細胞には存在しません。Ki67抗体は、新生物における細胞増殖分画の確立に有用です(免疫組織化学的には、休止細胞の総数中のKi67陽性細胞の数=Ki67指数を決定することによって定量します)。腫瘍組織の場合、Ki67抗体の予後予測能はトリチウム標識チミジン指数と同等です。低いKi67指標値と組織学的に低悪性度の腫瘍との間には強い相関が認められす。Ki67は細胞周期および増殖のマーカーとして日常的に使用されています。 増殖細胞に対するKi-S5抗体のこの特異性は、非ホジキンリンパ腫(Kreipe et al., 1993)、乳癌(Mauri et al., 1984)、卵巣腫瘍(Ballin et al., 1994)、前立腺癌などの腫瘍における増殖分画の決定に有用な手段となる可能性があります。
特異性
免疫沈降およびウェスタンブロッティング実験において、Ki-S5抗体は、Ki-67抗原と同一である345 kDおよび395 kDの細胞周期関連タンパク質を認識します。この抗体は、Ki-67抗原のホルマリン耐性エピトープに結合します。Ki-S5の免疫反応性は増殖細胞の核に限定され、抗原賦活化後でも上皮の細胞質抗原との交差反応性は生じません(Mauri et al., 1984)。NHLの新鮮組織サンプルと固定組織サンプルの免疫組織化学的標識を比較したところ、Ki-67とKi-S5により同一の結果が得られることが示されました(Kreipe et al., 1993)。Ki-67抗原は、細胞周期のG1後期、S期、G2期、M期に優先的に発現しますが、休止期の非周期細胞(G0期)にはKi-67抗原は存在しません。さらに、恒常的に増殖している細胞(細胞株など)は、細胞周期全体にわたってKi-S5に対して陽性反応を示します。増殖細胞に対するKi-S5抗体のこの特異性は、非ホジキンリンパ腫(Kreipe et al., 1993)、乳癌(Mauri et al., 1984)、卵巣腫瘍(Ballin et al., 1994)、前立腺癌などの腫瘍における増殖分画の決定に有用な手段となる可能性があります。
免疫原
ヒト細胞株U937.50由来の核タンパク質調製物。
アプリケーション
免疫細胞染色:
ICにおいてこの抗体を5~10 μg/mLで使用しました。
免疫組織染色:
IHにおいてこの抗体を5~10 μg/mLで使用しました。
免疫組織染色:
ホルマリン固定パラフィン切片に5~10 µg/mL:クエン酸緩衝液-マイクロ波による抗原賦活化
フローサイトメトリー:
FCにおいてこの抗体を使用しました。
ウェスタンブロッティング:
1~10 µg/mL
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗Ki-67抗体 クローンKi-S5は、Ki-67を検出するための高品質なマウスモノクローナル抗体です;FC、ICC、IHC、IHC(P)、WBにおいて検証済み。
研究のカテゴリ
エピジェネティクスおよび核機能
研究のサブカテゴリ
細胞周期、DNA複製および修復
品質
A431ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用、A431ライセート10 μg中の345 kDaおよび395 kDaの細胞周期関連タンパク質を検出できます。
ターゲットの説明
345および395 kDa
物理的形状
フォーマット:精製品
マウスモノクローナルIgG1抗体、0.25 M塩化ナトリウムと0.1%アジ化ナトリウムを含有する0.02 Mリン酸緩衝液(pH 7.6)に溶解。
精製プロテインA
保管および安定性
2~8℃で受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
対照
扁桃組織、A431細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB4190-25UG:
MAB4190:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Retinoid-induced epidermal hyperplasia is mediated by epidermal growth factor receptor activation via specific induction of its ligands heparin-binding EGF and amphiregulin in human skin in vivo.
Rittie, L; Varani, J; Kang, S; Voorhees, JJ; Fisher, GJ
The Journal of Investigative Dermatology null
Paula Rocktäschel et al.
Epilepsy & behavior : E&B, 101(Pt B), 106581-106581 (2019-11-26)
Tuberous sclerosis complex (TSC) is a neurodevelopmental disorder caused by deletions in the TSC1 or TSC2 genes that is associated with epilepsy in up to 90% of patients. Seizures are suggested to start in benign brain tumors, cortical tubers, or
Katarzyna Biadasiewicz et al.
Biology of reproduction, 90(5), 101-101 (2014-04-04)
ADAM12, consisting of a membrane-bound (ADAM12L) and a secreted (ADAM12S) form, is expressed exclusively in regenerating and developing tissue as well as in certain cancer types. Strong ADAM12 expression levels have been noticed in the human placenta, and deregulated ADAM12S
H Kreipe et al.
The American journal of pathology, 142(1), 3-9 (1993-01-01)
A monoclonal antibody (Ki-S1) has been raised that reacts with the nuclei of proliferating cells. The antigen recognized is resistant to formalin fixation and can be detected in frozen tissues as well as in routinely processed specimens. In immunohistochemistry, nuclear
Identification of a Src tyrosine kinase/SIAH2 E3 ubiquitin ligase pathway that regulates C/EBP? expression and contributes to transformation of breast tumor cells.
Sarkar, TR; Sharan, S; Wang, J; Pawar, SA; Cantwell, CA; Johnson, PF; Morrison, DK; Wang et al.
Molecular and cellular biology null