Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
HPA010928
Sigma-Aldrich
抗SFTPC ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
別名:
抗-BRICD6, 抗PSP-C抗体, 抗SFTP2抗体, 抗SMDP2抗体, 抗SP-C抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
免疫原配列
PEAQQRLALSEHLVTTATFSIGSTGLVVYDYQQLLIAYKPAPGTCCYIMKIAPESIPSLEALTRKVHNFQAKPAVPTSKLGQAEGRDAGSAPSGGDPAFLGMAVSTLCG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SFTPC(6440)
詳細
肺サーファクタントはリン脂質とタンパク質の混合物であり、表面活性を有し、II型上皮細胞によって肺胞腔に分泌されます。このサーファクタントには4つのタンパク質、すなわちSP(サーファクタントタンパク質)-A、SP-B、SP-CまたはSFTPCおよびSP-Dが存在します。SFTPCは疎水性タンパク質であり、前駆タンパク質として産生され、翻訳後修飾を受けてNH2およびCOOHプロペプチドが除去されます。成熟した活性タンパク質の分子量は3.7 kDaです。前駆タンパク質は197個のアミノ酸から構成され、肺胞2型(AT2)細胞によってのみ産生されます。SFTPCにはBRICHOSドメインが含まれており、これはペプチドの凝集を阻害し、SFTPC前駆タンパク質のタンパク質分解処理を調節することが示唆されています。この遺伝子は、ヒト染色体8p21に位置します。
免疫原
肺サーファクタントタンパク質C前駆体のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
ウサギで産生された抗SFTPC抗体は、免疫組織染色(IHC)および免疫蛍光法(IF)に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
SFTPC(サーファクタントタンパク質C)は肺のサーファクタント膜を安定化させ、サーファクタント単層へのリン脂質の吸着を補助します。SFTPCは、こうして肺サーファクタントを構成するリン脂質の代謝と動態を調節しています。この遺伝子の変異は、乳児における間質性肺疾患(ILD)に関連しています。SFTPCの変異は、乳児では慢性肺臓炎、成人では通常型または剥離型間質性肺炎および特発性肺線維症など、さまざまな疾患を引き起こす可能性があります。SFTPC前駆タンパク質のBRICHOSドメインにおけるG100S変異は、小胞体(ER)ストレスの増加と細胞アポトーシスを引き起こします。したがって、この遺伝子のG100S変異は、日本人集団における家族性肺線維症の病因に関与しています。SFTPC遺伝子の変異は、肺気腫、炎症、線維化を特徴とする肺線維症・肺気腫(CPFE)症候群の合併も引き起こします。
特徴および利点
Prestige抗体® は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体® の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige抗原コントロールは、対応するあらゆるPrestige抗体に対して利用可能で、リンケージセクションで見つかります。
Prestige抗体については、すべて以下の方法で試験を行います。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ。
  • 364のヒト組み換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ。
関連事項
対応する抗原APREST72206
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA010928-25UL:
HPA010928-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Christoph H Mayr et al.
EMBO molecular medicine, 13(4), e12871-e12871 (2021-03-03)
The correspondence of cell state changes in diseased organs to peripheral protein signatures is currently unknown. Here, we generated and integrated single-cell transcriptomic and proteomic data from multiple large pulmonary fibrosis patient cohorts. Integration of 233,638 single-cell transcriptomes (n = 61) across
Ruiyun Li et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 13(2 Pt 1), 482-487 (2007-01-27)
Analysis of molecular genetic markers in biological fluids has been proposed as a powerful tool for cancer diagnosis. We have characterized in detail the genetic signatures in primary non-small cell lung cancer, which provided potential diagnostic biomarkers for lung cancer.
Recombinant BRICHOS chaperone domains delivered to mouse brain parenchyma by focused ultrasound and microbubbles are internalized by hippocampal and cortical neurons
Galan-Acosta L, et al.
Molecular and Cellular Neurosciences, 103498-103498 (2020)
Variable phenotype associated with SP-C gene mutations: fatal case with the I73T mutation.
S Percopo et al.
The European respiratory journal, 24(6), 1072-1073 (2004-12-02)
Paul A Stevens et al.
Pediatric research, 57(1), 89-98 (2004-11-24)
Human surfactant protein C (hSP-C(1-197)) is synthesized as a 197 amino acid proprotein and cleaved to a mature 3.7 kD form. Although interstitial lung disease in patients with mutations of the hSP-C gene is becoming increasingly recognized, the mechanisms linking