安全性情報
AB3420-I
Sigma-Aldrich
抗サーファクタントプロテインA抗体
from rabbit
別名:
Pulmonary surfactant-associated protein A1, PSP-A, PSPA, SP-A, SP-A1, 35 kDa pulmonary surfactant-associated protein, Alveolar proteinosis protein, Collectin-4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human, mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
primate (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SFTPA1(653509)
mouse ... Sftpd(20390)
詳細
肺サーファクタント関連プロテインA1(SP-A1、SFTPA1、PSP-A、SP-A)は、サーファクタントリン脂質と結合して哺乳動物肺の肺胞における気液界面の表面張力を低下させるため、正常な呼吸にとって極めて重要です。主要なサーファクタントタンパク質は4つあり、SP-A、B、C、およびDとして知られています。 SP-Aは最初に特定されたサーファクタントタンパク質で、最も豊富に存在します。その分子質量は26~38 kDaの間でばらつきがあります。SP-Aは、系に存在するその他の物質に応じて、オープンフォームまたはクローズドフォームで見られることがあります。カルシウムイオンはクローズドブーケフォームを産生します。SP-Aは、肺に固有の脂質輸送構造である管状ミエリンの産生に必須です。SP-Aの遺伝的変異は、特発性肺線維症(IPF)および早産児の呼吸窮迫症候群(RDS)に対する感受性を高める原因となります。
特異性
この抗体は、サーファクタントプロテインAのC型レクチンドメインを認識します。
その他のホモロジー:Uniprotにはラットに対するホモロジーは見られません。
免疫原
エピトープ:C型レクチンドメイン
ヒトサーファクタントプロテインAのC型レクチンドメインに相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
このウサギポリクローナル抗体、抗サーファクタントプロテインA抗体を用いたSP-Aの検出は、ウェスタンブロッティングおよびIHC(パラフィン)でバリデーションされています。
免疫組織染色:希釈倍率1:200で使用、ヒト肺組織でサーファクタントプロテインAを検出できます。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
発生シグナル伝達
品質
ヒト肺組織ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLの本抗体は、10 µgのヒト肺組織ライセートでサーファクタントプロテインAを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約35 kDa
関連事項
置換品:AB3420
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインA精製品
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ヒト肺組織ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB3420-I:
試験成績書(COA)