抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
TUB 2.1, monoclonal
分子量
antigen 55 kDa
含みます
15 mM sodium azide
交差性
human, rat, frog, moth, mouse, plant, rabbit, chicken, bovine, wheat, sea urchin, hamster
強化検証
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:200 using cultured chicken fibroblasts
western blot: 1:100 using human or chicken fibroblast cell extract
アイソタイプ
IgG1
アプリケーション
research pathology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBB(203068) , TUBB1(81027) , TUBB1(81027) , TUBB1(81027) , TUBB1(81027) , TUBB2A(7280) , TUBB2A(7280) , TUBB2A(7280) , TUBB2A(7280) , TUBB2C(10383) , TUBB2C(10383) , TUBB2C(10383) , TUBB2C(10383)
mouse ... Tubb1(104068) , Tubb1(104068) , Tubb1(104068) , Tubb1(104068) , Tubb2a(22151) , Tubb2a(22151) , Tubb2a(22151) , Tubb2a(22151) , Tubb2c(227613) , Tubb2c(227613) , Tubb2c(227613) , Tubb2c(227613)
rat ... Tubb2(29212) , Tubb2(29212) , Tubb2(29212) , Tubb2(29212) , Tubb2c(296554) , Tubb2c(296554) , Tubb2c(296554) , Tubb2c(296554)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
モノクローナル抗-βチューブリン(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞と、ラットの精製脳チューブリンで免疫したマウスの脾細胞の融合により作成されたハイブリドーマTUB 2.1に由来します。
特異性
免疫原
アプリケーション
- 蛍光活性化セルソーティング(FACS)
- イムノブロッティング
- 免疫蛍光分析
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
T4026-100UL:
T4026-BULK:
T4026-.2ML:
T4026-VAR:
T4026-.5ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.