Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
05-661
Sigma-Aldrich
抗βチューブリン抗体 クローンAA2
clone AA2, Upstate®, from mouse
別名:
Tubulin beta-5 chain, beta 5-tubulin, beta Ib tubulin, beta-4 tubulin, tubulin beta polypeptide, tubulin beta-1 chain, tubulin, beta, tubulin, beta polypeptide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
AA2, monoclonal
化学種の反応性
bovine, human, mouse, rat
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBB(203068)
mouse ... Tubb3(22152)
詳細
微小管は分裂装置、繊毛、鞭毛、細胞骨格の構成要素からなっています。主にαチューブリンとβチューブリンという2つの可溶性タンパク質から構成され、それぞれの大きさは約55 kDaです。
βチューブリンに対する抗体は、ウェスタンブロッティングのローディング対照として有用です。しかし、特定の細胞ではβチューブリンの濃度が安定していない可能性があることに注意する必要があります。例えば、脂肪組織におけるチューブリンの発現量は非常に低いため(Spiegelman and Farmer,Cell,1982,29(1):53-60)、これらの組織のローディング対照としてβチューブリンを使用してはなりません。
特異性
この抗体は、約50 kDaのβ-チューブリンアイソタイプI、II、III、IVa、IVbを認識します。αまたはγチューブリンと交差反応を示しません。
配列相同性に基づき、広範な種交差反応性を有することが予測されます。
免疫原
エピトープ:エピトープは、アミノ酸412~430にマッピングされています
精製ウシ脳チューブリン。この抗体が認識するエピトープは、アミノ酸412~430にマッピングされています。
アプリケーション
この抗β-チューブリン抗体 クローンAA2は、WBにおける使用について検証済みであり、β-チューブリンを検出できます。
研究のカテゴリ
細胞構造
研究のサブカテゴリ
細胞骨格
品質
3T3/A31細胞、PC-12細胞、Jurkat細胞またはA431細胞由来のRIPAライセートを用いたウェスタンブロッティングにより日常的に評価済み。
ウェスタンブロッティング:
0.1~1.0 µg/mLを使用、3T3/A31細胞、PC-12細胞、Jurkat細胞、A431細胞のRIPAライセート中のβ-チューブリンを検出できます。
ターゲットの説明
50 kDa
物理的形状
フォーマット:精製品
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1抗体、0.05%アジ化ナトリウムと30%グリセロールを含有するPBS緩衝液に溶解。
保管および安定性
-20℃で受領日から1年間安定です。
溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。
受領後キャップを取り外す前に、バイアルを遠心して、溶液を穏やかに混合してください。 微量遠心管に分注し、 -20℃で保存します。 IgGを損傷し、製品の性能に影響を及ぼす可能性のある凍結/融解の繰り返しは避けてください。 注: 冷凍庫の温度が -20℃未満に変動すると、保存中にグリセロール含有溶液が凍結する可能性があります。
アナリシスノート
対照
同梱されている陽性抗原対照:カタログ番号:12-301、非刺激A431ライセート。2-メルカプトエタノール2.5 µL/ライセート100 µLを加え、5分間煮沸して調製液を還元します。ミニゲルに、1レーンあたり還元ライセート20 µgをロードしてください。
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
05-661:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Nrf2/HO-1 pathway activation by manganese is associated with reactive oxygen species and ubiquitin-proteasome pathway, not MAPKs signaling.
Huangyuan Li,Siying Wu,Nian Shi,Shuangqing Lian,Wei Lin
Journal of Applied Toxicology null
Elevated poly-(ADP-ribose)-polymerase activity sensitizes retinoblastoma-deficient cells to DNA damage-induced necrosis.
Liu H, Knabb JR, Spike BT, Macleod KF
Molecular Cancer Research null
Granzyme K activates protease-activated receptor-1.
Cooper, DM; Pechkovsky, DV; Hackett, TL; Knight, DA; Granville, DJ
Testing null
M E Gonzalez-Mejia et al.
Cell death & disease, 1, e64-e64 (2011-03-03)
Apigenin, a natural plant flavonoid with antiproliferative activity, is emerging as a promising compound for cancer prevention and therapy, but its mechanism of action remains unclear. High expression of the small heat-shock protein-27 (Hsp27) in leukemia contributes to the resistance
The Small Heat Shock Protein 27 Is a Key Regulator of CD8+CD57+ Lymphocyte Survival.
Wood KL, Voss OH, Huang Q, Parihar A, Mehta N, Batra S, Doseff AI
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) null
資料
Loading controls in western blotting application.