Merck
すべての画像(12)
Key Documents
安全性情報
ZRB1416
Sigma-Aldrich
抗βチューブリン抗体 クローン10G11 ZooMAb®ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
チューブリンβ-5鎖, チューブリンβ鎖
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 49.67 kDa
observed mol wt ~52 kDa
化学種の反応性
rat, human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBB3(10381)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン10G11は、βチューブリンを特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端領域内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒトβ-チューブリンのC末端領域における150アミノ酸に相当するHisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、PC12細胞溶解物中のβ-チューブリンを検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:1,000で使用、ヒト精巣およびヒト腎臓組織片のβ-チューブリンを検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:アフィニティ結合アッセイにおいて、この抗体は、組換えヒトβ-チューブリンフラグメントにKD値2.3 x 10^(-6)で結合した。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗チューブリン クローン10G11 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1416)は、β-チューブリンを検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体で、アフィニティ結合アッセイ、免疫組織染色(パラフィン)およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
チューブリンβ鎖(UniProt:P07437、別名:チューブリンβ-5鎖)は、ヒトにおいてTUBB(別名:TUBB5、OK/SW-cl.56)遺伝子(Gene ID:203068)によってコードされています。チューブリンは、微小管(MT)の主要成分です。MTは、ヘッドトゥーテールの自己会合を行ってプロトフィラメントを形成するとともに側方に中空チューブを形成するα/β-チューブリンヘテロ二量体から構成される細胞骨格フィラメントです。α/βヘテロ二量体はヘッドトゥーテールの会合をし、微小管壁に沿って縦に走行して、β-チューブリンサブユニットが構造極性をもたらす微小管のプラス端に面しているプロトフィラメントを形成します。チューブリンは、2分子のGTP(1分子はβ鎖の交換可能部位、1分子はα鎖の非交換可能部位)と結合します。チューブリン二量体は常に重合および脱重合し、微小管は急速な会合・分解のサイクルを行います。MT形成の最初の段階(核形成期)は緩徐です。Mg2+およびGTPの存在下で、α-およびβ-チューブリンはエンドトゥーエンドで結合してαおよびβサブユニットが交互になっているプロトフィラメントを形成します。β-チューブリンに結合したGTPは、重合中または重合直後にGDPに加水分解されます。これにより、チューブリンの隣接分子への結合親和性が弱まり、MTの動的特性に寄与する脱重合が促進されます。また、MTは、GDPに結合したチューブリン分子が絶えずマイナス端から消失し、同MTのプラス端へGTP結合チューブリン分子が付加されて置換されるトレッドミル運動も行っています。各種の翻訳後修飾(アセチル化、ポリグルタミル化、ポリグリシル化、脱チロシン化、リン酸化およびパルミトイル化)により、チューブリンの重合特性ならびに/または微小管関連タンパク質および運動タンパク質との相互作用の調節がされています。β-チューブリンは、分裂中期から終期の細胞周期中はCDK1によってセリン172でリン酸化されますが、間期にはリン酸化されないことが報告されています。このリン酸化によって、微小管へのチューブリンの取り込みが阻害されます。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25 μLで溶解後、0.3 mg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8°Cで保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8°Cで、または長期保存のために-20°Cで保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、私たちの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ZRB1416-25UL:
ZRB1416-4X25UL:
試験成績書(COA)