Merck
A2066
Sigma-Aldrich
抗アクチン ウサギ宿主抗体
enhanced validation
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 42 kDa
化学種の反応性
wide range, vertebrates, human, slime mold, amoeba, chicken
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25 using human or animal tissue sections
indirect immunofluorescence: 1:40 using chicken fibroblasts
western blot: 1:100 using chicken gizzard extract
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACTA1(58)
mouse ... Acta1(11459)
rat ... Acta1(29437)
関連するカテゴリー
詳細
アクチンは、高度に保存されたタンパク質であり、すべての細胞種の細胞骨格構造および収縮構造の両方の主要な構成要素です。これは、分化の種類ならびに細胞と組織の機能的状態に関連して、量が変わります。アクチンは、2つの異なる凝集体フォーム、つまり球状または繊維状として存在し、脊椎動物では最低で6つの異なるアイソフォームが存在します。アクチンは、90%以上の配列相同性を示しますが、各アイソフォームは特有のN末端配列を持っています。
ACTA1(アクチンα1)遺伝子は、ヒト染色体1q42.13にマッピングされます。この遺伝子は、骨格筋の細フィラメント成分であるアクチン1をコードしています。
免疫ブロッティングにおいて、本製品は、ヒト骨格筋からアメーバまでの多数の種におけるアクチンの局在を特定します。本製品は、免疫ブロット技術を用いて、ヒトまたは動物の組織抽出物中の42 kDaのアクチンバンドを認識します。
特異性
抗アクチンは、培養されたニワトリ線維芽細胞の典型的なストレスファイバーを特異的に染色します。
免疫原
多抗原ペプチド(MAP)骨格に結合したC末端アクチンフラグメントです。
アプリケーション
アクチンの構造や機能の研究、ならびにアクチン結合タンパク質の結合部位のプローブ(探索)に使用されます。マウス胎児肢組織から生成されたタンパク質溶解物が、ローディング対照としてアクチンを用いてウエスタンブロットにより分析されました。アクチンは、1:8000でウサギ抗アクチンを用いて検出されました。ウサギ抗アクチン抗体により検出されたアクチンが、MCF7細胞溶解物のローディング対照として使用されました。アクチンは、42 kDで検出されました。
アクチンの構造・機能の研究やアクチン結合タンパク質の結合部位のプロ-ブとして使用できます。
ウサギ抗アクチン抗体は、ウエスタンブロットアッセイに使用できます。この抗体は、免疫組織化学的検査(1:25、ヒトまたは動物の組織切片を使用)および間接免疫蛍光法(1:40、ニワトリ線維芽細胞を使用)の用途にも使用できます。
アクチンの構造や機能の研究、ならびにアクチン結合タンパク質の結合部位のプローブ(探索)に使用されます。マウス胎児肢組織から生成されたタンパク質溶解物が、ローディング対照としてアクチンを用いてウエスタンブロットにより分析されました。アクチンは、1:8000でウサギ抗アクチンを用いて検出されました。ウサギ抗アクチン抗体により検出されたアクチンが、MCF7細胞溶解物のローディング対照として使用されました。アクチンは、42 kDで検出されました。
生物化学的/生理学的作用
アクチンは、細胞の運動性、分泌、食作用および細胞質分裂を調節する細胞骨格タンパク質です。アクチンのNH2-末端は、抗原として機能する場合があります。この末端は、アクチン相互作用を調節し、ミオシンのようなタンパク質と会合することもできます。アクチンタンパク質は、成熟した血小板の形成に不可欠です。
ACTA1(アクチン、α1)の変異は、ネマリンミオパチーなどの細フィラメントミオパチー、先天性ミオパチー、アクチンミオパチー、核内の桿状体ミオパチー、キャップミオパチー、コアミオパチーを引き起こすことが知られています。同所性肝移植では、自己免疫性肝疾患のより早期のエビデンスなしに、遺伝子の発現増加(上方制御)が認められます。コードされたタンパク質アクチンは、フィラメントのネットワークを形成し、細胞の形状に関与しています。これは、細胞の強度をもたらし、細胞の活発な動きを促進します。
物理的形状
0.01M PBS溶液(pH 7.4, 1%BSA, 15mMアジ化ナトリウム(防腐剤)含有)
保管および安定性
連続使用する場合、2~8℃で最大1ヵ月間保存します。
長期間保存する場合、溶液はワーキングアリコートの状態で凍結できます。凍結融解の繰り返し、または「自動霜取装置付き」冷凍庫での保存はお勧めしません。長期間の保存で軽微な濁りが生じた場合は、使用前に遠心分離により溶液を澄明化します。
その他情報
アクチン抗体選択ガイドをご覧になるには、www.sigmaaldrich.com/actinにアクセスしてください。
免責事項
本製品に付随する当社のカタログまたは他の会社の文書に特に明記されていない限り、当社の製品は研究目的にのみ使用され、以下に示す他の目的で使用してはならず、また、これらに限定されません。未承認の商業使用、in vitro診断用途、ex vivoまたはin vivo治療用途、またはヒトもしくは動物へのあらゆる種類の消費または適用。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
文書ライブラリにアクセスする
Mutation-specific effects on thin filament length in thin filament myopathy.
Winter JM, et al.
Annals of Neurology, 79(6), 959-969 (2016)
Effects of doxorubicin cancer therapy on autophagy and the ubiquitin-proteasome system in long-term cultured adult rat cardiomyocytes.
Dimitrakis P, et al.
Cell and Tissue Research, 350(2), 361-372 (2012)
Severe congenital actin related myopathy with myofibrillar myopathy features.
Selcen D.
Neuromuscular Disorders, 25(6), 488-492 (2015)
Carl Robert Rankin et al.
Life sciences, 231, 116571-116571 (2019-06-18)
The role of long non-coding RNA's (lncRNA) in the biology of ulcerative colitis (UC) is not well understood. We have previously detected changes in lncRNA's associated with UC. This study aims to characterize one specific lncRNA, CDKN2B-AS1 whose expression was
The zebrafish runzel muscular dystrophy is linked to the titin gene.
Steffen L S, et al.
Developmental Biology, 309(2) (2007)
資料
Loading controls in western blotting application.