Merck
すべての画像(11)
Key Documents
安全性情報
ZMS1004
Sigma-Aldrich
抗アクチン抗体 クローンC4 ZooMAb®マウス・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
平滑筋アクチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
mouse
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
C4, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 42.05 kDa
observed mol wt ~40 kDa
化学種の反応性
mouse, rat, human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
all
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACTA2(59)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローンC4は、ほとんどの脊椎動物種のアクチンを特異的に検出するZooMAbマウス・リコンビナント・モノクローナル抗体です。N末端から20アミノ酸以内の保存されたエピトープをターゲットとしています。
免疫原
鶏の砂肝から精製されたアクチン
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:10,000で使用、HEK293細胞、HeLa細胞、NIH3T3細胞の抽出物中のアクチンを検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ラット精巣切片中のアクチンを検出できます。
免疫蛍光染色:希釈倍率1:100で使用、ラット精巣切片中のアクチンを検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗アクチン クローンC4 ZooMAb(カタログ番号:ZMS1004)は、アクチンを特異的に検出するリコンビナント・マウス・モノクローナル抗体であり、免疫蛍光染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
アクチン(UniProt: P68139)は、ニワトリのACTA1(ACTAとも呼ばれる)遺伝子(Gene ID: 421534)によってコードされています。アクチンは真核生物に普遍的に存在するタンパク質であり、細胞骨格のマイクロフィラメントの基本的な構成要素としてさまざまな役割を果たしています。また、細胞分裂、細胞移動、クロマチンリモデリング、転写制御、小胞輸送など、さまざまな細胞のプロセスにおいて重要な役割を果たしています。こうした機能により、必要に応じて、短時間のうちにフィラメントを組み立てたり分解したりすることが可能になります。哺乳類では、少なくとも6種類のアクチンが報告されています。アクチンは全体で約90%の配列相同性を示しますが、各アイソフォームは空間的、時間的、組織的に特有の発現パターンを示しており、N末端の18残基では50~60%の相同性しか認められません。β-およびγ-アクチンは、細胞質アクチンとしても知られ、高等動物では高度に保存されており、主に筋肉細胞以外で発現し、細胞の構造や運動を制御しています。これらはほぼ同一のタンパク質であり、N末端領域の4つのアミノ酸が異なるだけです。アクチンの他の4つのアイソフォームは、通常、成人の特定の種類の筋肉組織に見られます。α-心筋アクチンおよびα-骨格筋アクチンは、それぞれ心臓と骨格筋の横紋筋に発現します。αアクチンは主に血管平滑筋に、γアクチンは腸管平滑筋に存在します。アクチンの細胞骨格は、樹状突起のスパインの形態形成にも関与しており、長期記憶を維持するスパイン構造の安定化に不可欠であることが報告されています。クローンC4は、ニワトリ砂肝内の筋肉アクチンに対する抗体として調製されたものですが、すべての脊椎動物のアクチンと反応します。脊椎動物の既知の6つのアクチンすべてを認識し、アクチンの高度に保存された領域に結合します。この抗体は、球状(G)アクチンとフィラメント状(F)アクチンの両方と反応し、アクチンが重合してフィラメントを形成するのを妨げません。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参考:Lessard, DL. (1988). Cell Motil. Cytoskeleton. 10(3); 349-362; Basu, S., and Lamprecht, R. (2018). Front. Mol. Neurosci. 11; 143).
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・マウス・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25μLで溶解後、30μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ZMS1004-4X25UL:
ZMS1004-25UL:
試験成績書(COA)