抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
7B9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~50 kDa
交差性
human, mouse, rat
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using Neuro-2a cell extract
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBB2B(347733)
mouse ... Tubb2b(73710)
rat ... Tubb2b(291081)
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- immunoblotting immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- western blotting
- immunolabelling
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
T8453-200UL:
T8453-BULK:
T8453-VAR:
T8453-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック