Merck
MABT205
Sigma-Aldrich
Anti-α-Tubulin Antibody, clone DM1A
clone DM1A, from mouse
別名:
Tubulin alpha-1 chain
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
DM1A, monoclonal
化学種の反応性
mouse, human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
chicken (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBA1A(7846)
詳細
チューブリンは細胞骨格の主要成分の1つです。チューブリンは、アルファおよびベータ連鎖が連結したヘテロ二量体構造を持っています。他の細胞骨格タンパク質と同じように、チューブリンも細胞の内容に応じて動的に変化し、その変化はGDP/GTPの結合と放出によって仲介されます。チューブリンタンパク質も翻訳後に組み換えを被ることがあり、この細胞輸送と有糸分裂における必須の過程です。
免疫原
ネイティブニワトリ脳微小管。
アプリケーション
Anti-α-Tubulin Antibody, clone DM1Aはウェスタンブロッティング、ICC、IHCで使用でいることが検証されており、α-チューブリンを検出できます。
免疫細胞染色:代表的なロットを1:500の割合で希釈して、NIH/3T3、A431、およびHeLa細胞のα-チューブリンを検出できます。
免疫組織染色:代表的なロットを1:10,000の割合で希釈して、ヒト正常脳、ヒト脳がん組織、正常ラット海馬組織、および正常ラット小脳組織中のα-チューブリン検出できます。
研究のカテゴリ
細胞構造
研究のサブカテゴリ
細胞骨格
品質
HeLa細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:この抗体0.01 µg/mLを使用して、10 µgのHeLa細胞ライセート中のα-チューブリンを検出できます。
ターゲットの説明
約60 kDa、実測。Uniprotは分子量約46 kDaと記載していますが、翻訳後の組み換えによってはさらに高い値を持つ可能性があります。このタンパク質は、何種類かの細胞ライセートでは約55 kDaという値が観測されています(Saugstad, J. A., et al. (2002).J Neurochem.80(6):980-988.)。
関連事項
先発品:04-1117
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
対照
HeLa細胞ライセート。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABT205:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shanshan Zhao et al.
Experimental & molecular medicine, 51(7), 84-84 (2019-07-25)
Focal cortical dysplasia type II (FCDII) is a cerebral cortex malformation characterized by local cortical structure disorganization, neuronal dysmorphology, and refractory epilepsy. Brain somatic mutations in several genes involved in the PI3K/AKT/mTOR pathway are associated with FCDII, but they are
Noelia Prieto-Martínez et al.
Reproduction, fertility, and development, 28(6), 663-672 (2014-12-09)
Aquaporins (AQPs) are integral membrane water channels that allow transport of water and small solutes across cell membranes. Although water permeability is known to play a critical role in mammalian cells, including spermatozoa, little is known about their localisation in
Yiru Jiang et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 27, 246-258 (2022-11-03)
Fragile X syndrome (FXS) is caused by the loss of the fragile X messenger ribonucleoprotein 1 (FMRP) encoded by the FMR1 gene. Gene therapy using adeno-associated virus (AAV) to restore FMRP expression is a promising therapeutic strategy. However, so far
Laurent Jullien et al.
Nucleic acids research, 41(2), 900-911 (2012-11-30)
Telomeres cap the ends of chromosomes and regulate the replicative life span of human somatic cells. Telomere function is lost upon critical shortening and a p53-dependent checkpoint that detects altered telomere states at the G1/S transition was proposed to act
Trevor M Morey et al.
The Journal of biological chemistry, 290(18), 11443-11454 (2015-04-02)
Hyperthermia is a proteotoxic stress that is lethal when exposure is extreme but also cytoprotective in that sublethal exposure leads to the synthesis of heat shock proteins, including HSP70, which are able to inhibit stress-induced apoptosis. CDK5 is an atypical