Merck
PHL82629
Monocrotaline N-oxide
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H23NO7
CAS番号:
分子量:
341.36
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C16H23NO7/c1-9-13(18)24-11-5-7-17(22)6-4-10(12(11)17)8-23-14(19)16(3,21)15(9,2)20/h4,9,11-12,20-21H,5-8H2,1-3H3
InChI Key
LHVAZUAALQTANZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
アナリシスノート
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82629-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)