Merck
N-913
Supelco
(+)-Norpropoxyphene maleate solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H31NO6
CAS番号:
分子量:
441.52
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CCC(=O)O[C@@](Cc1ccccc1)([C@H](C)CNC)c2ccccc2
InChI
1S/C21H27NO2.C4H4O4/c1-4-20(23)24-21(17(2)16-22-3,19-13-9-6-10-14-19)15-18-11-7-5-8-12-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-14,17,22H,4,15-16H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t17-,21+;/m1./s1
InChI Key
HCQPFYNZJNOOKN-YKNFWSLESA-N
詳細
Norpropoxyphene is a major urinary metabolite of the opioid analgesic drug propoxyphene. Norpropoxyphene′s toxicity makes the parent drug more likely to cause death from overdose compared to similar mild opioid analgesics. This analytical reference standard is suitable for use as a starting material in the preparation of calibrators or controls for LC/MS or GC/MS testing methods in clinical toxicology, urine drug testing, forensic analysis or pain prescription monitoring.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N-913-1ML:4548173341132
N-913-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)