特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN1CCC[C@H]1c2cccnc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1
InChI Key
SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
遺伝子情報
human ... CHRNA4(1137) , CHRNB2(1141)
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N-008-1ML:4548173914954
N-008-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Separation of (+)-Anabasine hydrochloride solution, 1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material; S(−)-Nicotine solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material; (S)-N-Nitrosoanabasine (NAB) solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material