Merck
C5923
Sigma-Aldrich
(−)-コチニン
≥98% (TLC), crystals, nicotine metabolite
別名:
(S)-1-メチル-5-(3-ピリジル)-2-ピロリジノン, S(−)-1-メチル-5-(3-ピリジル)-2-ピロリドン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12N2O
CAS番号:
分子量:
176.22
Beilstein:
83099
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
(−)-コチニン, ≥98%
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
crystals
bp
250 °C/150 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI Key
UIKROCXWUNQSPJ-VIFPVBQESA-N
詳細
コチニンは、タバコ葉から抽出されるアルカロイドです。血液脳関門を通過できます。コチニンは、アルツハイマー病(AD)、統合失調症、および心的外傷後ストレス障害(PTSD)の治療に使用されます。
アプリケーション
コチニンは以下の用途で使用されてきました:
  • 虚血性脳卒中をモデル化するための酸素・グルコース欠乏(OGD)試験
  • 液体クロマトグラフィー・タンデム質量分析(LC-MS/MS)を用いた血清コチニン濃度測定のためのスタンダード(標準物質)として
  • 発達に対するコチニンの潜在的悪影響の評価
  • マウスにおける認知行動の評価
生物化学的/生理学的作用
ヒト体内でのニコチンの主な代謝物です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C5923-1G-PW:
C5923-1G:
C5923-250MG-PW:
C5923-VAR:
C5923-250MG:
C5923-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cotinine administration improves impaired cognition in the mouse model of Fragile X syndrome
Pardo M, et al.
The European Journal of Neuroscience, 45(4), 490-498 (2017)
Nicotine and electronic cigarette (E-Cig) exposure decreases brain glucose utilization in ischemic stroke
Sifat AE, et al.
Journal of Neurochemistry, 147(2), 204-221 (2018)
Evaluation of serum cotinine cut-off to distinguish smokers from nonsmokers in the Korean population
Ko K, et al.
Annals of Laboratory Medicine, 36(5), 427-433 (2016)
Long-term cardiovascular reprogramming by short-term perinatal exposure to nicotine's main metabolite cotinine
Bastianini S, et al.
Acta Paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 107(4), 638-646 (2018)
Cotinine: beyond that expected, more than a biomarker of tobacco consumption
Echeverria Moran V
Frontiers in Pharmacology, 3, 173-173 (2012)